Key Documents
8.00405
Sigma-Aldrich
4-Aminodiphenylamine hydrochloride
for synthesis
Synonyme(s) :
4-Aminodiphenylamine hydrochloride, 4-Anilinoanilinium chloride, N-Phenyl-p-phenylenediamine hydrochloride
About This Item
Formule linéaire :
4-(NH2)-C6H4NHC6H5 · HCl
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
220.70
Code UNSPSC :
12352107
Numéro de classement CE :
260-173-5
Nomenclature NACRES :
NA.22
Niveau de qualité
Forme
powder
Pf
258-261 °C
Température de stockage
2-30°C
InChI
1S/C12H12N2.ClH/c13-10-6-8-12(9-7-10)14-11-4-2-1-3-5-11;/h1-9,14H,13H2;1H
Clé InChI
PNEVDCGZQWFIKV-UHFFFAOYSA-N
Remarque sur l'analyse
Assay (argentometric): ≥ 98.0 %
Identity (IR): passes test
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Sens. 1
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable