Key Documents
8.00237
Sigma-Aldrich
4-Hydroxycinnamic acid
for synthesis
Synonyme(s) :
4-Hydroxycinnamic acid, p-Coumaric acid, p-Cumaric acid
About This Item
Formule linéaire :
4-(OH)C6H4CH=CHCOOH
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
164.16
Code UNSPSC :
12352106
Numéro de classement CE :
231-000-0
Nomenclature NACRES :
NA.22
Niveau de qualité
Forme
powder
Pf
215-220 °C
Température de stockage
2-30°C
InChI
1S/C9H8O3/c10-8-4-1-7(2-5-8)3-6-9(11)12/h1-6,10H,(H,11,12)/b6-3+
Clé InChI
NGSWKAQJJWESNS-ZZXKWVIFSA-N
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable