Merck
70664
Benzonase® Nuclease
Purity > 99%, Effective viscosity reduction and removal of nucleic acids from protein solutions
Synonyme(s) :
Endonucléase from Serratia marcescens
Se connecter pour consulter les tarifs organisationnels et contractuels.
Changer de vue
A propos de cet article
Numéro CAS:
UNSPSC Code:
12352202
NACRES:
NA.54
Numéro CE :
MDL number:
Assay:
>99% (SDS-PAGE)
Biological source:
Serratia marcescens
Recombinant:
expressed in E. coli
Concentration:
25-29 units/μL
Service technique
Besoin d'aide ? Notre équipe de scientifiques expérimentés est là pour vous.
Laissez-nous vous aider
Nom du produit
Nucléase Benzonase®, pureté > 99 %, Effective viscosity reduction and removal of nucleic acids from protein solutions
biological source
Serratia marcescens
Quality Segment
recombinant
expressed in E. coli
product line
Benzonase®
assay
>99% (SDS-PAGE)
form
buffered aqueous glycerol solution
manufacturer/tradename
Novagen®
storage condition
OK to freeze
concentration
25-29 units/μL
impurities
<0.25 EU/kU Total endotoxin
input
general use sample(s)
application(s)
research use
shipped in
wet ice
storage temp.
−20°C
General description
La nucléase Benzonase® est une endonucléase de Serratia marcescens génétiquement modifiée. Elle dégrade toutes les formes d'ADN et d'ARN (simple brin, double brin, linéaire et circulaire) sans pour autant présenter d'activité protéolytique. Elle est efficace dans une grande diversité de conditions et possède une spécificité exceptionnellement élevée. Cette enzyme digère entièrement les acides nucléiques en oligonucléotides à extrémité 5′-monophosphate de 2 à 5 bases de long (en dessous du seuil d'hybridation), ce qui est idéal pour éliminer les acides nucléiques mélangés aux protéines recombinantes et respecter les directives de la FDA concernant la contamination par les acides nucléiques. La capacité de la Benzonase à hydrolyser rapidement les acides nucléiques en fait l'enzyme de choix pour diminuer la viscosité afin de réduire le temps de traitement et d'accroître les rendements en protéine. Par exemple, l'enzyme est compatible avec les réactifs d'extraction protéique BugBuster et PopCulture et peut donc être ajoutée à ces derniers pour faire disparaître la viscosité et éliminer les acides nucléiques des extraits d'E. coli.
L'enzyme se compose de deux sous-unités de 30 kDa chacune. Elle est fonctionnelle entre pH 6 et pH 10 et entre 0 °C et 42 °C et son activation nécessite la présence de Mg2+ 1 à 2 mM. Elle est également active en présence de détergents ioniques et non ioniques, d'agents réducteurs, de PMSF (1 mM), d'EDTA (1 mM) et d'urée (l'activité relative dépend des conditions spécifiques). Son activité est inhibée par les cations monovalents > 150 mM, le phosphate > 100 mM, le sulfate d'ammonium > 100 mM et le chlorhydrate de guanidine > 100 mM.
La nucléase Benzonase est déclinée en deux qualités, ultra pure (> 99 % par SDS-PAGE) et pure (> 90 %), disponibles en concentration standard (25 à 29 U/µl) ou élevée (250 U/µl). Les deux préparations sont exemptes de protéases détectables et présentent une activité spécifique > 1 × 106 U/mg de protéine. Le produit, d'une pureté > 99 %, est testé pour confirmer l'absence d'endotoxines et contient < 0.25 EU/1000 units. The product is supplied in 50% glycerol. Store at -20&#176;C.
Endotoxines totales :< 0.25 EU/1,000 units. Purity: > 99 % par SDS-PAGE.
Réduction efficace de la viscosité et élimination effective des acides nucléiques présents dans les solutions de protéines
Application
Pour l'élimination des acides nucléiques présents dans les échantillons protéiques.
Biochem/physiol Actions
Digère l′ADN et l′ARN endogènes ou dénaturés par voie thermique.
Other Notes
Une unité est définie comme la quantité d'enzyme provoquant un ΔA₂₆₀ de 1,0  en 30 minutes, ce qui correspond à la digestion complète de 37 µg d'ADN.
Legal Information
Benzonase is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
NOVAGEN is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Toxicité : manipulation standard (A)
Still not finding the right product?
Classe de stockage
10 - Combustible liquids
Que se passe-t-il ?
WGK 2