Principaux documents
5.89582
Sigma-Aldrich
N,N-Diméthylacétamide
99.8%, anhydrous
About This Item
Formule linéaire :
CH3CON(CH3)2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
87.12
Beilstein:
1737614
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352111
Nomenclature NACRES :
NA.22
Qualité:
anhydrous
Essai:
99.8%
pb:
164.5-166 °C (lit.)
Pression de vapeur:
2 mmHg ( 25 °C)
4 mmHg ( 38 °C)
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement.
Qualité
anhydrous
Niveau de qualité
Densité de vapeur
3 (vs air)
Pression de vapeur
2 mmHg ( 25 °C)
4 mmHg ( 38 °C)
Essai
99.8%
Température d'inflammation spontanée
914 °F
Limite d'explosivité
1.8 %, 100 °F
11.5 %, 160 °F
Indice de réfraction
n20/D 1.437 (lit.)
pb
164.5-166 °C (lit.)
Pf
−20 °C (lit.)
Densité
0.937 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
CN(C)C(C)=O
InChI
1S/C4H9NO/c1-4(6)5(2)3/h1-3H3
Clé InChI
FXHOOIRPVKKKFG-UHFFFAOYSA-N
Pictogrammes
Exclamation markHealth hazard
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Eye Irrit. 2 - Repr. 1B
Code de la classe de stockage
6.1C - Combustible, acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
147.2 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
64 °C - closed cup