516481-M
Pepstatin A, Synthetic
Pepstatin A, Synthetic, CAS 26305-03-3, is a reversible inhibitor of aspartic proteases. Inhibits cathepsin D, pepsin, and renin.
Synonyme(s) :
Pepstatin A, Synthetic, Iva-Val-Val-Sta-Ala-Sta, Isovaleryl-Val-Val-4-amino-3-hydroxy-6-methylheptanoyl-Ala-4-amino-3-hydroxy-6-methylheptanoic Acid
About This Item
Produits recommandés
Description
Merck USA index - 14, 7147
Niveau de qualité
Essai
≥98% (HPLC)
Forme
solid
Activité optique
[α]20.0/D -90.0±5.0, c = 0.5 in methanol
Fabricant/nom de marque
Calbiochem®
Conditions de stockage
OK to freeze
Couleur
white
Solubilité
DMSO: 1 mg/mL
methanol: 1 mg/mL
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES
N([C@@H](C(C)C)C(=O)NC(C(O)CC(=O)N[C@@H](C)C(=O)NC(C(O)CC(=O)O)CC(C)C)CC(C)C)C(=O)[C@@H](NC(=O)CC(C)C)C(C)C
InChI
1S/C34H63N5O9/c1-17(2)12-23(37-33(47)31(21(9)10)39-34(48)30(20(7)8)38-27(42)14-19(5)6)25(40)15-28(43)35-22(11)32(46)36-24(13-18(3)4)26(41)16-29(44)45/h17-26,30-31,40-41H,12-16H2,1-11H3,(H,35,43)(H,36,46)(H,37,47)(H,38,42)(H,39,48)(H,44,45)/t22-,23?,24?,25?,26?,30-,31-/m0/s1
Clé InChI
FAXGPCHRFPCXOO-JHTFMCFMSA-N
Description générale
Actions biochimiques/physiologiques
cathepsin D
Avertissement
Reconstitution
Autres remarques
Kanamori, S., et al. 1998. Biochem. Biophys. Res. Commun.251, 204.
Szewczuk, Z., et al. 1992. Int. J. Pept. Prot. Res.40, 233.
Carraway, R.E., et al. 1991. Peptides12, 107.
Eid, M., et al. 1981. Biochem. J.197, 465.
Umezawa, H., et al. 1970. J. Antibiot.23, 259.
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable