Key Documents
L8511
Sigma-Aldrich
Leupeptine hemisulfate salt
powder, ≥85% (HPLC)
Synonyme(s) :
Acétyle-Leu-Leu-Arg-al, N-acétyle-L-leucyle-L-leucyle-L-argininal hemisulfate salt
About This Item
Formule linéaire :
C20H38N6O4 · 1/2H2SO4
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
475.59
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352202
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.77
product name
Leupeptine hemisulfate salt, synthetic, ≥85% (HPLC)
Source biologique
synthetic
Pureté
≥85% (HPLC)
Forme
powder
Solubilité
H2O: 50 mg/mL
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES 
OS(O)(=O)=O.CC(C)C[C@H](NC(C)=O)C(=O)N[C@@H](CC(C)C)C(=O)N[C@@H](CCCNC(N)=N)C=O.CC(C)C[C@H](NC(C)=O)C(=O)N[C@@H](CC(C)C)C(=O)N[C@@H](CCCNC(N)=N)C=O
InChI
1S/2C20H38N6O4.H2O4S/c2*1-12(2)9-16(24-14(5)28)19(30)26-17(10-13(3)4)18(29)25-15(11-27)7-6-8-23-20(21)22;1-5(2,3)4/h2*11-13,15-17H,6-10H2,1-5H3,(H,24,28)(H,25,29)(H,26,30)(H4,21,22,23);(H2,1,2,3,4)/t2*15-,16-,17-;/m00./s1
Clé InChI
CIPMKIHUGVGQTG-VFFZMTJFSA-N
Application
Leupeptin has been used as a protease inhibitor: in ice-cold lysis buffer to harvest cells for western immunoblotting and immunoprecipitation,in chromatin immunoprecipitation (ChIP) lysis buffer for the isolation of fragmented chromatin samples in lysis buffer I to lyse the cells for tandem affinity purification (TAP)
Actions biochimiques/physiologiques
Il s'agit d'un inhibiteur des protéases à sérine et à cystéine. Il inhibe la plasmine, la trypsine, la papaïne, la calpaïne et la cathepsine B, mais n'inhibe pas la pepsine, les cathepsines A et D, la thrombine et l'α-chymotrypsine. Sa concentration efficace s'échelonne de 10 à 100 μM. De nombreuses études ont utilisé la leupeptine pour protéger de la perte auditive induite par une surstimulation acoustique ou par la gentamicine (antibiotique ototoxique). (On pense que la perte des cellules ciliées cochléaires est médiée par la calpaïne.)
Leupeptin helps to protect motoneurons from apoptosis. It also helps to enhance muscle function following nerve injury. It possesses neurotrophic action and has a growth-stimulating effect.
Remarque sur l'analyse
Leupeptin gives multiple peaks on HPLC due to equilibria among three forms in solution. Purity determined using three main peaks. Majority of contaminating peptide is racemized leupeptin.
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
LAMTOR/Ragulator is a negative regulator of Arl8b-and BORC-dependent late endosomal positioning
Filipek PA, et al.
The Journal of Cell Biology, 216(12), 4199-4215 (2017)
An Improved Method for Measuring Chromatin-binding Dynamics Using Time-dependent Formaldehyde Crosslinking
Hoffman EA, et al.
Bio-protocol, 8(4) (2018)
Inhibition of calpains, by treatment with leupeptin, improves motoneuron survival and muscle function in models of motoneuron degeneration
Kieran D and Greensmith L
Neuroscience, 125(2), 427-439 (2004)
Neurotrophic action of leupeptin, a protease inhibitor on ventral spinal cord in culture
Iwasaki Y, et al.
The International Journal of Neuroscience, 46(3-4), 97-100 (1989)
RCAN1. 4 regulates VEGFR-2 internalisation, cell polarity and migration in human microvascular endothelial cells
Alghanem AF, et al.
Angiogenesis, 20(3), 341-358 (2017)