Principaux documents
48-680MAG
Millipore
Kit MILLIPLEX MAP de détection sur billes magnétiques de 9 voies de signalisation cellulaire (test multiplex)
Synonyme(s) :
ERK Cell Signaling Assay, Luminex® Cell Signaling Assay, Millipore Cell Signaling Assay
About This Item
Code UNSPSC :
12161503
eCl@ss :
32161000
Nomenclature NACRES :
NA.47
Espèces réactives
human
Niveau de qualité
Fabricant/nom de marque
Milliplex®
Technique(s)
multiplexing: suitable
Méthode de détection
fluorometric (Luminex xMAP)
Température de stockage
2-8°C
Description générale
Le kit Milliplex® MAP de détection sur billes magnétiques de 9 voies de signalisation (phosphoprotéines) permet de détecter la modification des protéines phosphorylées suivantes, dans des lysats cellulaires, avec la technologie Luminex® xMAP® : ERK/MAP kinase 1/2 (Thr185/Tyr187), Akt (Ser473), STAT3 (Ser727), JNK (Thr183/Tyr185), p70S6K (Thr412), NFkB (Ser536), STAT5A/B (Tyr694/699), CREB (Ser133) et p38 (Thr180/Tyr182). Ce test de détection constitue une alternative rapide et pratique aux techniques de western blotting et d'immunoprécipitation. Chaque kit contient suffisamment de réactifs pour réaliser 1 test sur une plaque de 96 puits.
Spécificité
La réactivité croisée entre les anticorps et tous les autres analytes du panel est non détectable ou négligeable.
Application
Ce kit vous permet d'analyser un panel de protéines de signalisation cellulaire. Les analytes disponibles pour ce kit de test multiplex de signalisation cellulaire sont les suivants : CREB (pS133), ERK (pT185/pY187), NFκB (pS536), JNK (pT183/pY185), p38 (Thr180/Tyr182), p70S6K (Thr412), STAT3 (pS727), STAT5A/B (pY694/699), Akt (pS473).
Domaine de recherche
Signalisation cellulaire
Produit utilisé pour détecter/quantifier les éléments suivants : CREB (pS133)|ERK (pT185/pY187)|NFκB (pS536)|JNK (pT183/pY185)|p38 (Thr180/Tyr182)|p70S6K (Thr412)|STAT3 (pS727)|STAT5A/B (pY694/699)|Akt (pS473)
Sous-domaine de recherche
Oncologie
Stockage et stabilité
Il est recommandé de conserver les éléments du kit entre 2 °C et 8 °C.
Informations légales
Luminex is a registered trademark of Luminex Corp
MILLIPLEX is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
xMAP is a registered trademark of Luminex Corp
Clause de non-responsabilité
Sauf indication contraire dans notre catalogue ou toute autre documentation associée au(x) produit(s), nos produits sont uniquement destinés à la recherche et ne sauraient être utilisés à d'autres fins, ce qui inclut, sans s'y limiter, les utilisations commerciales non autorisées
Pictogrammes
CorrosionExclamation markEnvironment
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2
Sophie A Millar et al.
Journal of cellular physiology, 235(4), 3414-3424 (2019-09-25)
Some human observational studies have suggested an anti-inflammatory role of osteocalcin (OCN). An inflammatory protocol using interferon-γ and tumor necrosis factor-α (10 ng/ml) was employed to examine the acute (24 hr) and chronic (144 hr) effects of uncarboxylated OCN (ucOCN) in commercial, primary
Paul S Hafen et al.
Journal of applied physiology (Bethesda, Md. : 1985), 125(5), 1447-1455 (2018-07-20)
The heat stress response is associated with several beneficial adaptations that promote cell health and survival. Specifically, in vitro and animal investigations suggest that repeated exposures to a mild heat stress (~40°C) elicit positive mitochondrial adaptations in skeletal muscle comparable
Christopher P Stanley et al.
Cardiovascular research, 107(4), 568-578 (2015-06-21)
The protective effects of cannabidiol (CBD) have been widely shown in preclinical models and have translated into medicines for the treatment of multiple sclerosis and epilepsy. However, the direct vascular effects of CBD in humans are unknown. Using wire myography
Belinda I Gómez et al.
The Journal of surgical research, 248, 28-37 (2019-12-17)
The endothelial glycocalyx controls vascular permeability, cellular signaling, blood-endothelial cell adhesion, extravasation, and transmission of shear stress signals. Burn injury compromises integrity of this layer increasing vascular permeability, which is further exacerbated by large volumes of (intravenous) crystalloids. We have
Christopher P Stanley et al.
Pharmacological research, 113(Pt A), 356-363 (2016-10-21)
The endocannabinoid anandamide (AEA) causes vasorelaxation in animal studies. Although circulating AEA levels are increased in many pathologies, little is known about its vascular effects in humans. The aim of this work was to characterise the effects of AEA in
Contenu apparenté
Learn how multiplexing with MILLIPLEX® multiplex assays can help simplify cancer research by measuring multiple circulating biomarkers at once. Find multiplex panels to analyze JAK-STAT, mTOR, MAPK, SAPK, TGFβ signaling pathways, and more.
Learn how multiplexing with MILLIPLEX® multiplex assays can help simplify cancer research by measuring multiple circulating biomarkers at once. Find multiplex panels to analyze JAK-STAT, mTOR, MAPK, SAPK, TGFβ signaling pathways, and more.
Learn how multiplexing with MILLIPLEX® multiplex assays can help simplify cancer research by measuring multiple circulating biomarkers at once. Find multiplex panels to analyze JAK-STAT, mTOR, MAPK, SAPK, TGFβ signaling pathways, and more.
Learn how multiplexing with MILLIPLEX® multiplex assays can help simplify cancer research by measuring multiple circulating biomarkers at once. Find multiplex panels to analyze JAK-STAT, mTOR, MAPK, SAPK, TGFβ signaling pathways, and more.
Afficher tout