Key Documents
48-660MAG
Millipore
Kit de signalisation MAPK/SAPK à 10 plex MILLIPLEX - Essai multiplex de signalisation cellulaire
Synonyme(s) :
Cell Signaling Kit, MAPK/SAPK 10-Plex Kit
About This Item
Code UNSPSC :
12161503
eCl@ss :
32161000
Nomenclature NACRES :
NA.47
Espèces réactives
human
Niveau de qualité
Fabricant/nom de marque
Milliplex®
Technique(s)
multiplexing: suitable
assay range
inter-assay cv: 4-13%
intra-assay cv: 3-10%
Méthode de détection
fluorometric (Luminex xMAP)
Température de stockage
2-8°C
Description générale
Les cellules répondent à leur environnement de différentes manières via la signalisation intracellulaire. La signalisation via les récepteurs à activité tyrosine kinase (RTK) entraîne souvent une accélération du métabolisme et de la croissance cellulaire. L'activation de l'ERK/MAP kinase, l'une des principales sérine/thréonine kinases activée via la signalisation par les RTK, provoque une hausse de l'activité de la p70 S6 kinase, de MSK1, des STAT, de CREB, et de nombreux autres intermédiaires de signalisation. D'autres voies de signalisation induites par un stress (choc thermique ou traitement à l'arsénite par exemple), ou par les récepteurs de mort cellulaire (TNFα par exemple) promeuvent les voies de signalisation p38, JNK et p53.
Spécificité
Les réactions croisées entre les anticorps et les autres analytes de ce panel sont négligeables ou indétectables.
Application
  • Pour des résultats optimaux, il est recommandé d'incuber les échantillons toute une nuit (à 4 °C).
  • Ce dosage nécessite 25 μl de lysat cellulaire dilué.
  • Ce kit doit être utilisé avec le tampon d'analyse 2 (fourni).
  • 1-25 μg de lysat cellulaire/puits (concentration de départ recommandée : 20 μg de lysat cellulaire/puits).
Domaine de recherche
Signalisation
Les dosages intracellulaires multiplex à base de billes avec la technologie Luminex assurent la quantification relative simultanée de multiples protéines des voies de phosphorylation ou des voies complètes dans les échantillons de lysat tissulaire et cellulaire.
Permet de détecter/quantifier : ATF2 (Thr71) | Erk (Thr185/Tyr187) | HSP27 (Ser78) | JNK (Thr183/Tyr185) | c-Jun (Ser73) | MEK1 (Ser222) | MSK1 (Ser212) | p38 (Thr180/Tyr182) | p53 (Ser15) | STAT1 (Tyr701)
Informations légales
MILLIPLEX is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Clause de non-responsabilité
Sauf indication contraire dans notre catalogue ou tout autre document associé au(x) produit(s), nos produits sont uniquement destinés aux activités de recherche et ne sauraient être utilisés à d'autres fins, ce qui inclut, sans toutefois s'y limiter, les utilisations commerciales non autorisées, les utilisations diagnostiques in vitro, les utilisations thérapeutiques ex vivo ou in vivo, ou tout type de consommation ou d'application chez l'homme ou l'animal.
Pictogrammes
CorrosionExclamation markEnvironment
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2
Cheng-Wei Wu et al.
Comparative biochemistry and physiology. Part B, Biochemistry & molecular biology, 246-247, 110461-110461 (2020-06-05)
In arid conditions, the African Clawed frog Xenopus laevis enters a state of estivation dormancy as an adaptive survival strategy. Under estivation, X. laevis experience severe dehydration stress as 25-35% of total body water is lost. Dehydration in X. laevis
Contenu apparenté
Multiplex assays simplify cancer research by measuring multiple biomarkers simultaneously for various signaling pathways.
Multiplex assays simplify cancer research by measuring multiple biomarkers simultaneously for various signaling pathways.
Multiplex assays simplify cancer research by measuring multiple biomarkers simultaneously for various signaling pathways.
Multiplex assays simplify cancer research by measuring multiple biomarkers simultaneously for various signaling pathways.
Afficher tout