Key Documents
4.80680
SAFC
Hydrochloric acid 3 Mol/L
EMPROVE® EXPERT
Fabrication pharma
About This Item
Code UNSPSC :
12352301
Niveau de qualité
Gamme de produits
EMPROVE® EXPERT
pH
<1 (20 °C in H2O)
Densité
1.05 g/cm3 at 20 °C
Température de stockage
2-25°C
Description générale
EMPROVE® EXPERT
Informations légales
Emprove is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Produit(s) apparenté(s)
Réf. du produit
Description
Tarif
Souvent commandé avec ce produit
Pictogrammes
CorrosionExclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Met. Corr. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
8B - Non-combustible, corrosive hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable