454180
2-Methoxyestradiol
A natural metabolite of 17β-estradiol that is devoid of estrogenic activity.
Synonyme(s) :
2-Methoxyestradiol, 2-Methoxy-3,17β-dihydroxyestra-1,3,5(10)-triene
About This Item
Produits recommandés
Niveau de qualité
Pureté
≥90% (HPLC)
Forme
crystalline solid
Fabricant/nom de marque
Calbiochem®
Conditions de stockage
OK to freeze
Couleur
white
Solubilité
DMSO: soluble
ethanol: soluble
Conditions d'expédition
ambient
Température de stockage
10-30°C
InChI
1S/C19H26O3/c1-19-8-7-12-13(15(19)5-6-18(19)21)4-3-11-9-16(20)17(22-2)10-14(11)12/h9-10,12-13,15,18,20-21H,3-8H2,1-2H3/t12-,13+,15-,18-,19-/m0/s1
Clé InChI
CQOQDQWUFQDJMK-SSTWWWIQSA-N
Description générale
Actions biochimiques/physiologiques
Inhibits cell proliferation and angiogenesis
Avertissement
Autres remarques
Cushman, M., et al. 1995. J. Med. Chem. 38, 2041.
D’Amato, R.J., et al. 1994. Proc. Natl. Acad. Sci. USA 91, 3964.
Forsis, T., et al. 1994. Nature368, 237.
Informations légales
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Carc. 1B - Eye Irrit. 2 - Repr. 1B - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable