386040
Anti-Hsp90 Mouse mAb (AC88)
liquid, clone AC88, Calbiochem®
Synonyme(s) :
Anti-Hsp82, Anti-Hsp85, Anti-Hsp89
About This Item
Produits recommandés
Source biologique
mouse
Niveau de qualité
Forme d'anticorps
purified antibody
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
AC88, monoclonal
Forme
liquid
Contient
≤0.1% sodium azide as preservative
Réactivité de l'espèce (prédite par homologie)
all
Fabricant/nom de marque
Calbiochem®
Conditions de stockage
OK to freeze
avoid repeated freeze/thaw cycles
Isotype
IgG1
Conditions d'expédition
wet ice
Température de stockage
−20°C
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... HSP90AA1(3320)
Catégories apparentées
Description générale
Immunogène
Application
Immunoprecipitation (see comments)
Immunocytochemistry (see comments)
Conditionnement
Avertissement
Forme physique
Reconstitution
Remarque sur l'analyse
Heat shocked HeLa cells, Heat shocked 3T3 cells, Heat shocked PC-12 cells, Heat shocked CHO-K1, Heat shocked Rat-2 cells
Autres remarques
Minoo, P. et al. 1989 J. Cell. Biol.109, 1937.
Riehl, R.M., et al. 1985. Biochemistry 24, 6586.
Sanchez, E.R., et al. 1985. J. Biol. Chem. 260, 12398.
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable