H1775
Monoclonal Anti-Heat Shock Protein 90 antibody produced in mouse
clone AC-16, ascites fluid
Synonyme(s) :
Anti-EL52, Anti-HEL-S-65p, Anti-HSP86, Anti-HSP89A, Anti-HSP90A, Anti-HSP90N, Anti-HSPC1, Anti-HSPCA, Anti-HSPCAL1, Anti-HSPCAL4, Anti-HSPN, Anti-Hsp103, Anti-Hsp89, Anti-Hsp90, Anti-LAP-2, Anti-LAP2
About This Item
Produits recommandés
Source biologique
mouse
Niveau de qualité
Conjugué
unconjugated
Forme d'anticorps
ascites fluid
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
AC-16, monoclonal
Poids mol.
antigen 88 kDa
Contient
15 mM sodium azide
Espèces réactives
wheat germ, chicken, Sf9 cell line, rabbit, rat, human, mouse, Achlya
Conditionnement
antibody small pack of 25 μL
Technique(s)
microarray: suitable
western blot: 1:1,000 using cultured human foreskin fibroblasts
Isotype
IgG2b
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−20°C
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... HSP90AA1(3320) , HSP90AB1(3326)
mouse ... Hsp90aa1(15519) , Hsp90ab1(15516)
Description générale
Spécificité
Immunogène
Application
Immunohistochemistry (1 paper)
Western Blotting (1 paper)
Actions biochimiques/physiologiques
Clause de non-responsabilité
En option
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Articles
Quantitative and qualitative western blotting to validate knockdown by esiRNA.
Quantitative and qualitative western blotting to validate knockdown by esiRNA.
Quantitative and qualitative western blotting to validate knockdown by esiRNA.
Quantitative and qualitative western blotting to validate knockdown by esiRNA.