324813
Soluble Epoxide Hydrolase Inhibitor, NCND
The Soluble Epoxide Hydrolase Inhibitor, NCND, also referenced under CAS 402939-18-8, controls the biological activity of Soluble Epoxide Hydrolase.
Synonyme(s) :
Soluble Epoxide Hydrolase Inhibitor, NCND, CDU, N-Cyclohexyl-Nʹ-dodecylurea, 1-Cyclohexyl-3ʹ-dodecylurea
About This Item
Produits recommandés
Niveau de qualité
Pureté
≥95% (TLC)
Forme
solid
Fabricant/nom de marque
Calbiochem®
Conditions de stockage
OK to freeze
Couleur
white
Solubilité
dichloromethane: 1 mg/mL
Conditions d'expédition
ambient
Température de stockage
2-8°C
InChI
1S/C19H38N2O/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-14-17-20-19(22)21-18-15-12-11-13-16-18/h18H,2-17H2,1H3,(H2,20,21,22)
Clé InChI
POEWFBSYPFIYSK-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Actions biochimiques/physiologiques
Soluble epoxide hydrolase
Conditionnement
Avertissement
Reconstitution
Autres remarques
Davis, B.B., et al. 2002. Proc. Natl. Acad. Sci. USA99, 2222.
Morisseau, C., et al. 2002. Biochem. Pharmacol.63, 1599.
Imig, J.D., et al. 2002. Hypertension39, 690.
Argiriadi, M.A., et al. 2000. J. Biol. Chem.275, 15265.
Yu, Z., et al. 2000. Circ. Res.87, 992.
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable