A propos de cet article
Formule empirique (notation de Hill) :
C27H29N7 · 3HCl
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
560.95
MDL number:
UNSPSC Code:
12352108
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.32
Assay:
≥98.0% (HPLC)
Solubility:
H2O: 1 mg/mL, clear, slightly yellow to deep greenish-yellow
Service technique
Besoin d'aide ? Notre équipe de scientifiques expérimentés est là pour vous.
Laissez-nous vous aiderQuality Segment
assay
≥98.0% (HPLC)
quality
Trihydrochloride salt
solubility
H2O: 1 mg/mL, clear, slightly yellow to deep greenish-yellow
fluorescence
λex 357 nm; λem 490 nm±10 nm in H2O (free dye)
storage temp.
−20°C
SMILES string
Cl.Cl.Cl.CN1CCN(CC1)c2ccc3nc([nH]c3c2)-c4ccc5nc([nH]c5c4)-c6ccc(cc6)N(C)C
InChI
1S/C27H29N7.3ClH/c1-32(2)20-7-4-18(5-8-20)26-28-22-10-6-19(16-24(22)30-26)27-29-23-11-9-21(17-25(23)31-27)34-14-12-33(3)13-15-34;;;/h4-11,16-17H,12-15H2,1-3H3,(H,28,30)(H,29,31);3*1H
InChI key
IPMZLKUUQSFUTA-UHFFFAOYSA-N
Classe de stockage
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c