218697
Casein Kinase II Inhibitor I
The Casein Kinase II Inhibitor I, also referenced under CAS 17374-26-4, controls the biological activity of Casein Kinase II. This small molecule/inhibitor is primarily used for Phosphorylation & Dephosphorylation applications.
Synonyme(s) :
Casein Kinase II Inhibitor I, TBB, TBBt, 4,5,6,7-Tetrabromobenzotriazole, 4,5,6,7-Tetrabromo-2-azabenzimidazole, CK2 Inhibitor
About This Item
Produits recommandés
Niveau de qualité
Pureté
≥99% (HPLC)
Forme
solid
Fabricant/nom de marque
Calbiochem®
Conditions de stockage
OK to freeze
protect from light
Couleur
white
Solubilité
DMSO: 10 mg/mL
Conditions d'expédition
ambient
Température de stockage
2-8°C
InChI
1S/C6HBr4N3/c7-1-2(8)4(10)6-5(3(1)9)11-13-12-6/h(H,11,12,13)
Clé InChI
OMZYUVOATZSGJY-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Actions biochimiques/physiologiques
Conditionnement
Avertissement
Autres remarques
Sarno, S., et al. 2003. Biochem. J.374, 639.
Zien, P., et al. 2003. Biochem. Biophys. Res. Commun.306, 129.
Ruzzene, M., et al. 2002. Biochem. J.364, 41.
Sarno, S., et al. 2001. FEBS Lett.496, 44.
Szyszka, R., et al. 1995. Biochem. Biophys. Res. Commun.208, 418.
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3