218860
Casein Kinase II Inhibitor VIII
The Casein Kinase II Inhibitor VIII controls the biological activity of Casein Kinase II. This small molecule/inhibitor is primarily used for Phosphorylation & Dephosphorylation applications.
Synonyme(s) :
Casein Kinase II Inhibitor VIII, CK2 Inhibitor VIII, DYRK1B Inhibitor, Flt-3 Inhibitor VII, 4-(2-(4-Methoxybenzamido)thiazol-5-yl)benzoic acid
About This Item
Produits recommandés
Niveau de qualité
Pureté
≥99% (HPLC)
Forme
solid
Fabricant/nom de marque
Calbiochem®
Conditions de stockage
OK to freeze
protect from light
Couleur
off-white
Solubilité
DMSO: 50 mg/mL
Conditions d'expédition
wet ice
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES
O=C(C1=CC=C(OC)C=C1)NC2=NC=C(C3=CC=C(C(O)=O)C=C3)S2
Description générale
Actions biochimiques/physiologiques
CK2
DYRK1B, Flt-3
Conditionnement
Avertissement
Reconstitution
Autres remarques
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable