Principaux documents
1.88016
Supelco
Solvent Oils & Fats
solvent for volumetric Karl Fischer titration with two component reagents for long-chain hydrocarbons and non-polar substances, Aquastar®
Synonyme(s) :
Organic Solvent Extracts
About This Item
Code UNSPSC :
41115601
Nomenclature NACRES :
NA.21
Nom du produit
Solvent Oils & Fats, Solvent for volumetric Karl Fischer titration with two component reagents for long-chain hydrocarbons and non-polar substances, Aquastar
Niveau de qualité
Gamme de produits
Aquastar®
Forme
liquid
Capacité de réaction
reaction type: volumetric
Technique(s)
Karl-Fischer titration: suitable
titration: suitable
pH
5.9 (20 °C in H2O)
Température de transition
flash point 19 °C
Densité
0.86 g/cm3 at 20 °C
Format
two component solution
Température de stockage
15-25°C
Remarque sur l'analyse
Application test: passes test
Informations légales
AQUASTAR is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Produit(s) apparenté(s)
Réf. du produit
Description
Tarif
Pictogrammes
FlameSkull and crossbonesHealth hazard
Mention d'avertissement
Danger
Classification des risques
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Oral - Acute Tox. 4 Inhalation - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Repr. 1B - Skin Irrit. 2 - STOT SE 1
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
66.2 °F
Point d'éclair (°C)
19 °C
Protocoles
Summary application report for analysis of moisture in Transformer oil
Summary application report for analysis of moisture in lube oil.
Summary application report for analysis of moisture in lube oil.
Summary application report for analysis of moisture in lube oil.
Afficher tout