Key Documents
1.88009
Supelco
Methanol
CombiMethanol, Solvent for volumetric Karl Fischer titration with one component reagents max. 0.01% H₂O Aquastar®
Synonyme(s) :
Méthanol, Alcool méthylique
About This Item
Formule linéaire :
CH3OH
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
32.04
Numéro Beilstein :
1098229
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
41115601
Numéro de classement CE :
200-659-6
Nomenclature NACRES :
NA.21
product name
CombiMethanol, Solvent for volumetric Karl Fischer titration with one component reagents max. 0.01% H₂O Aquastar®
Densité de vapeur
1.11 (vs air)
Niveau de qualité
Pression de vapeur
128 hPa ( 20 °C)
410 mmHg ( 50 °C)
97.68 mmHg ( 20 °C)
Gamme de produits
Aquastar®
Forme
liquid
Température d'inflammation spontanée
725 °F
Puissance
5628 mg/kg LD50, oral (Rat)
17100 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
Limite d'explosivité
36 %
Capacité de réaction
reaction type: volumetric
Technique(s)
Karl-Fischer titration: suitable
titration: suitable
Indice de réfraction
n20/D 1.329 (lit.)
kinematic viscosity
0.54-0.59 cSt(20 °C)
Point d'ébullition
64.7 °C (lit.)
Pf
−98 °C (lit.)
Température de transition
flash point 9.7 °C
Densité
0.791 g/mL at 25 °C (lit.)
Format
single component solution
Température de stockage
15-25°C
Chaîne SMILES 
CO
InChI
1S/CH4O/c1-2/h2H,1H3
Clé InChI
OKKJLVBELUTLKV-UHFFFAOYSA-N
Remarque sur l'analyse
Eau : ≤ 0,01 %
Informations légales
AQUASTAR is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Produit(s) apparenté(s)
Réf. du produit
Description
Tarif
Pictogrammes
FlameSkull and crossbonesHealth hazard
Mention d'avertissement
Danger
Classification des risques
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
Organes cibles
Eyes,Central nervous system
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
49.5 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
9.7 °C - closed cup
Les clients ont également consulté
Protocoles
Summary application report for analysis of moisture in sulfuric acid
Summary application report for analysis of moisture in D(+)-glucose-monohydrate
This protocol describes a one-component Volumetric Karl Fischer Titration method for the determination of water content in Benserazide hydrochloride.
This protocol describes a one-component Volumetric Karl Fischer Titration method for the determination of water content in Benserazide hydrochloride.
Afficher tout