16-101
Anti-Phosphotyrosine Antibody, clone 4G10®, agarose conjugate
clone 4G10®, Upstate®, from mouse
Synonyme(s) :
4G10 Phosphotyrosine Antibody, Clone 4G10 Anti-Phosphotyrosine, Phosphotyrosine Detection Antibody
About This Item
Produits recommandés
Source biologique
mouse
Niveau de qualité
Forme d'anticorps
purified antibody
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
4G10®, monoclonal
Espèces réactives
vertebrates
Fabricant/nom de marque
Upstate®
Technique(s)
immunoprecipitation (IP): suitable
Conditions d'expédition
wet ice
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... PID1(55022)
Catégories apparentées
Description générale
Spécificité
Immunogène
Application
Signaling
General Post-translation Modification
Suitable for immunoprecipitation and affinity purification.
Caractéristiques et avantages
Qualité
Immunoprecipitation Analysis:
10-50 μL of this antibody immunoprecipitated the EGF receptor and other tyrosine phosphorylated proteins from EGFstimulated A431 cells.
Description de la cible
Forme physique
Stockage et stabilité
Remarque sur l'analyse
Pervanadate-treated human A431 cell extracts, EGF-treated human A431 cells.
Autres remarques
Informations légales
Clause de non-responsabilité
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2