Key Documents
1.46069
Millipore
Gélose tryptone-soja - Boîtes de sédimentation prêtes à l'emploi
Tween®, Histidine, Sodium thiosulfate, Lecithin, ICR plate, sterile; irradiated, plate diam. × volume 90 mm × 30 mL, suitable for air monitoring
Synonyme(s) :
TSA, Gélose trypto-caséine soja, GTS
About This Item
Code UNSPSC :
41106217
Nomenclature NACRES :
NA.74
Matériaux
polystyrene plate
Niveau de qualité
Agence
EP
USP
Stérilité
sterile; irradiated
Forme
plate (ready-to-use)
Caractéristiques
ready-to-use
Composition
Histidine
Lecithin
Sodium thiosulfate
Tween®
plate diam. × volume
90 mm × 30 mL
pH
7.3 ( in H2O)
Application(s)
air monitoring
pharmaceutical
Compatibilité
for use with MAS-100®
Température de stockage
2-25°C
Adéquation
bacteria
fungi
Description générale
La gélose trypticase soja + LTHTh - ICR en boîtes de sédimentation de 90 mm (non verrouillables) est conçue pour le dénombrement des germes aérobies totaux dans l′air par contrôle actif ou passif de l′air ainsi que les empreintes du personnel dans les isolateurs et salles propres abritant une production stérile. Il s′agit d′un milieu complexe permettant de cultiver et d′isoler un vaste éventail de bactéries, levures et moisissures. La formulation du milieu à l'hydrolysat de caséine et de soja contient une combinaison de peptones de caséine et de soja qui fournit de l′azote organique, en particulier des acides aminés et des peptides à chaîne longue. Du chlorure de sodium maintient l′équilibre osmotique, et le milieu est supplémenté en pyruvate pour neutraliser efficacement les résidus de peroxyde d'hydrogène. La lécithine, le polysorbate 80 (Tween®), l′histidine et le thiosulfate de sodium sont des neutralisants qui servent à inactiver les éventuels résidus de désinfectants contenant des agents actifs du type alcool (alcool isopropylique ou éthanol à 70 %), aldéhyde, dichloro-isocyanurate, glucoprotamine, acide peracétique, phénols, biguanides et composés du type ammonium quaternaire.
Application
La gélose trypticase soja (TSA, ou gélose à l′hydrolysat de caséine et de soja) est un milieu complexe permettant de cultiver et d′isoler un vaste éventail de bactéries, levures et moisissures. Ce milieu est employé dans le contrôle environnemental pour le dénombrement des germes aérobies totaux dans l′air par contrôle actif ou passif de l′air ainsi que les empreintes du personnel dans les isolateurs et salles propres.
Informations légales
MAS-100 is a registered trademark of MBV AG
TWEEN is a registered trademark of Croda International PLC
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Articles
Microbial monitoring; environmental monitoring; interim storage; ICR contact plates; contact plates; TSA w. LTHThio Contact ICR+
Microbial monitoring; environmental monitoring; interim storage; ICR contact plates; contact plates; TSA w. LTHThio Contact ICR+
Microbial monitoring; environmental monitoring; interim storage; ICR contact plates; contact plates; TSA w. LTHThio Contact ICR+
Microbial monitoring; environmental monitoring; interim storage; ICR contact plates; contact plates; TSA w. LTHThio Contact ICR+
Contenu apparenté
Settle plates for isolators and critical cleanrooms
Settle plates for isolators and critical cleanrooms
Settle plates for isolators and critical cleanrooms
Settle plates for isolators and critical cleanrooms