Key Documents
1.24511
Millipore
1,4-Dithioerythritol
for biochemistry
Synonyme(s) :
1,4-Dithioerythritol, Clelands reagent, 1,4-Dimercapto-2,3-butanediol, DTE
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C4H10O2S2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
154.25
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352104
Numéro de classement CE :
229-998-8
Nomenclature NACRES :
NA.21
Niveau de qualité
Pureté
≥98.0%
Forme
lyophilized
Pertinence de la réaction
reagent type: reductant
Pf
83 °C
Température de stockage
2-8°C
InChI
1S/C4H10O2S2/c5-3(1-7)4(6)2-8/h3-8H,1-2H2/t3-,4+
Clé InChI
VHJLVAABSRFDPM-ZXZARUISSA-N
Remarque sur l'analyse
Assay (iodometric): ≥ 99 %
Identity (IR-spectrum): passes test
Melting point: 81 - 85 °C
Heavy metals (as Pb): ≤ 0.001 %
Fe (Iron): ≤ 0.0005 %
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3