Principaux documents
1.18469
Supelco
Kjeldahl tablets
(Missouri catalyst) 3.5g/tablet
About This Item
Code UNSPSC :
12352402
Nomenclature NACRES :
NB.21
Niveau de qualité
Forme
tablet
Analyte(s) spécifique(s)
nitrogen
Technique(s)
photometry: suitable
pH
6.1 (20 °C, 100 g/L in H2O)
Solubilité
100 g/L
Température de stockage
no temp limit
Application
  • Health risk assessment of arsenic in Realgar and NiuHuangJieDu Tablets based on pharmacokinetic study: This research utilizes Kjeldahl tablets to determine the nitrogen content in pharmaceutical compounds, specifically assessing the health risks associated with arsenic levels in traditional Chinese medicine. This study underlines the critical application of Kjeldahl analysis in ensuring the safety and efficacy of pharmaceutical products (Wu et al., 2018).
  • Application of infrared spectroscopy technique to protein content fast measurement in milk powder based on support vector machines: This study illustrates the use of Kjeldahl tablets for rapid protein quantification in milk powder, employing infrared spectroscopy enhanced by machine learning algorithms. The research highlights the effectiveness of Kjeldahl nitrogen analysis in food science, ensuring quality control and nutritional assessment in dairy products (Wu et al., 2008).
Remarque sur l'analyse
Appearance: blueish to greenish tablets
Application test: passes test
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Aquatic Chronic 3
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Les clients ont également consulté
Articles
Ce test de l'azote total en kit est plus rapide, plus sûr, plus précis et moins cher que la méthode traditionnelle. Le test en kit dédié à l'analyse de l'azote total a été développé dans le but de proposer aux utilisateurs une méthode de test unique pour le dosage du taux d'azote total dans les eaux de procédés et les eaux usées.
Total Nitrogen Analysis kit offers a fast, accurate, and cost-effective method for water and wastewater testing.
Total Nitrogen Analysis kit offers a fast, accurate, and cost-effective method for water and wastewater testing.
Ce test de l'azote total en kit est plus rapide, plus sûr, plus précis et moins cher que la méthode traditionnelle. Le test en kit dédié à l'analyse de l'azote total a été développé dans le but de proposer aux utilisateurs une méthode de test unique pour le dosage du taux d'azote total dans les eaux de procédés et les eaux usées.
Afficher tout