Principaux documents
1.10958
Supelco
Comprimés de Kjeldahl
for Wieninger method 5g/tablet
About This Item
Code UNSPSC :
12352402
Nomenclature NACRES :
NB.21
Niveau de qualité
Forme
tablet
Analyte(s) spécifique(s)
nitrogen
Technique(s)
photometry: suitable
pH
5 (20 °C, 200 g/L in H2O)
Solubilité
200 g/L
Température de stockage
no temp limit
Description générale
Type : Composition du catalyseur selon Wieninger :
Na2SO4 96,5 %
CuSO4 1,5 %
Se 2,0 %
Remarque sur l'analyse
Apparence : comprimés gris
Test d′application : conforme
La couleur grise de ce produit est causée par les matières premières et n′a pas d′effet délétère sur l′application.
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Aquatic Chronic 3
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Les clients ont également consulté
Articles
Learn how water impurities can impact the Kjeldahl nitrogen method. Get recommendations for accurate Kjeldahl analysis and total Kjeldahl nitrogen (TKN) tests. Select the optimal water purification system.
Learn how water impurities can impact the Kjeldahl nitrogen method. Get recommendations for accurate Kjeldahl analysis and total Kjeldahl nitrogen (TKN) tests. Select the optimal water purification system.
Learn how water impurities can impact the Kjeldahl nitrogen method. Get recommendations for accurate Kjeldahl analysis and total Kjeldahl nitrogen (TKN) tests. Select the optimal water purification system.
Learn how water impurities can impact the Kjeldahl nitrogen method. Get recommendations for accurate Kjeldahl analysis and total Kjeldahl nitrogen (TKN) tests. Select the optimal water purification system.