Principaux documents
1.16973
Supelco
Nitrite Test Strips, reflectometric
0.5-25.0 mg/L (NO₂⁻), REFLECTOQUANT®, for use with RQflex® 20
Synonyme(s) :
Bandelette réactive pour mesurer les nitrites pour lecteur d'instrument, Bandelettes réactives chimiques pour mesurer les nitrites
About This Item
Code UNSPSC :
41116116
Nomenclature NACRES :
NA.24
Nom du produit
Tests des nitrites, reflectometric, 0.5-25.0 mg/L (NO2-), for use with REFLECTOQUANT®
Description
quantitative
Niveau de qualité
Analyte(s) spécifique(s)
nitrite
Capacité de réaction
reaction type: Griess reaction
Plage de mesure
0.5-25.0 mg/L (NO2-)
Compatibilité
RQflex® 20
for use with REFLECTOQUANT®
Méthode de détection
reflectometric
Température de stockage
2-8°C
Description générale
Il est nécessaire de surveiller étroitement la présence de nitrites dans l′eau potable et l′eau souterraine, ainsi que dans l′eau en cours de procédé, de déchet ou d′aquarium. Dans les produits agricoles et les jus de fruits, des concentrations élevées en nitrates nuisent à la qualité et peuvent constituer un risque grave pour la santé. Les nitrites sont également utilisés dans les additifs alimentaires et servent à inhiber la corrosion dans les systèmes de refroidissement des moteurs. Dans les bandelettes-test de nitrites Reflectoquant, en présence d′un tampon acide, les ions nitrites réagissent avec une amine aromatique pour former un sel de diazonium, qui réagit ensuite pour former un colorant rouge violet pouvant être mesuré par réflectométrie sur le RQflex . Pour réaliser un pré-test comme méthode simple et économique d′estimation de la concentration en nitrites d′un échantillon et du facteur de dilution éventuel à utiliser dans cette méthode quantitative, nous vous recommandons d′utiliser les bandelettes-test pour nitrites semi-quantitatives MQuant. Pour découvrir d′autres méthodes de détermination quantitatives, explorez les tests Spectroquant.
Méthode réflectométrique avec bandelettes-test NO₂⁻ Reflectoquant de 0,5 - 25,0 mg/l®
Liaison
Remplace : 16973-1 ; 16973
Remarque sur l'analyse
contrôle fonctionnel : conforme
Essai
- étalon 1 :
1,8 - 2,2 mg/l
- étalon 2 : 9,0 - 11,0 mg/l
- étalon 3 : 18,0 - 22,0 mg/l
Informations légales
REFLECTOQUANT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
RQFLEX is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2