Key Documents
1.09970
Supelco
Acide chlorhydrique solution
c(HCl) = 1 mol/l (1 N), concentrate for preparing 1000 mL volumetric solution for titration, Titrisol®®
Synonyme(s) :
Chlorure d’hydrogène solution
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
HCl
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
36.46
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352301
Nomenclature NACRES :
NA.21
product name
Acide chlorhydrique solution, for 1000 ml, c(HCl) = 1 mol/l (1 N) Titrisol®
Niveau de qualité
Gamme de produits
Titrisol®
Forme
liquid
Capacité de réaction
reaction type: Acid-base reactions
Concentration
1 M
Technique(s)
titration: suitable
pH
<1 (20 °C in H2O)
Densité
1.09 g/cm3 at 20 °C
Température de stockage
15-25°C
Chaîne SMILES 
Cl
InChI
1S/ClH/h1H
Clé InChI
VEXZGXHMUGYJMC-UHFFFAOYSA-N
Informations légales
Titrisol is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Pictogrammes
CorrosionExclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Met. Corr. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
8B - Non-combustible, corrosive hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Protocoles
Photometric determination with pyridylazoresorcinol (PAR) subsequent to acid extraction