84429
Hydrochloric acid
~6 M in H2O, for amino acid analysis
Synonyme(s) :
Chlorure d’hydrogène solution
About This Item
Produits recommandés
product name
Acide chlorhydrique solution, ~6 M in H2O, for amino acid analysis
Qualité
for amino acid analysis
ampule
Pression de vapeur
190 mmHg ( 25 °C)
Forme
liquid
Classe(s) chimique(s) de l'analyte
amino acids
Concentration
5900-6100 mmol/L (alkalimetric)
~6 M in H2O
pH
<1
Point d'ébullition
100 °C (lit.)
Solubilité
water: miscible
Densité
1.050-1.150 g/cm3
Chaîne SMILES
Cl
InChI
1S/ClH/h1H
Clé InChI
VEXZGXHMUGYJMC-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Application
- Preparation of orcinolhydrochloric acid (Bial′s reagent), which is useful for the quantitative determination of sialic acids.
- Hydrolytic decomposition of chitin.
- Preparation of ammonium chloride.
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Met. Corr. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable