Principaux documents
1.09613
Supelco
Toluene-4-sulfonic acid monohydrate
for analysis EMSURE® ACS
Synonyme(s) :
Toluene-4-sulfonic acid monohydrate, p-Toluenesulfonic acid, Tosylic acid, Tosic acid, PTSA
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C7H8O3S · xH2O
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
172.20 (anhydrous basis)
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352106
Numéro de classement CE :
203-180-0
Nomenclature NACRES :
NA.21
Essai:
≥99.0% anhydrous basis (acidimetric)
Qualité:
ACS reagent
Forme:
crystals
Solubilité:
750 g/L
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement.
Qualité
ACS reagent
Niveau de qualité
Gamme de produits
EMSURE®
Essai
≥99.0% anhydrous basis (acidimetric)
Forme
crystals
Température d'inflammation spontanée
600 °C
Puissance
2570 mg/kg LD50, oral (Rat)
Composition
Water, 9.5-11.5% Karl Fischer
Impuretés
≤0.1% Sulfated ash
pH
1 (20 °C, 650 g/L in H2O, anhydrous substance)
pb
140 °C/27 hPa
Pf
56 °C (Elimination of water of crystallisation)
Température de transition
flash point 180 °C
Solubilité
750 g/L
Masse volumique apparente
510 kg/m3
Traces d'anions
sulfate (SO42-): ≤0.3%
Traces de cations
Fe: ≤0.01%
Na: ≤0.002%
heavy metals (as Pb): ≤0.001%
Température de stockage
15-25°C
Chaîne SMILES 
[S](=O)(=O)([O-])c1ccc(cc1)C.[O+H3]
InChI
1S/C7H8O3S.H2O/c1-6-2-4-7(5-3-6)11(8,9)10;/h2-5H,1H3,(H,8,9,10);1H2
Clé InChI
KJIFKLIQANRMOU-UHFFFAOYSA-N
Liaison
Replaces: TX0770; TX0770-3
Remarque sur l'analyse
Assay (acidimetric, calc. on anhydrous substance): ≥ 99.0 %
Identity: passes test
Appearance of solution: conforms
Sulphate (SO₄): ≤ 0.3 %
Heavy metals (as Pb): ≤ 0.001 %
Fe (Iron): ≤ 0.01 %
Na (Sodium): ≤ 0.002 %
TLC-Test: passes test
Sulfated ash: ≤ 0.1 %
Water (according to Karl Fischer): 9.5 - 11.5 %
Informations légales
EMSURE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Pictogrammes
CorrosionExclamation mark
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1C - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
8A - Combustible, corrosive hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Les clients ont également consulté
Slide 1 of 2
1 of 2