Principaux documents
1.07673
Millipore
Silane A 174
adhesion promoter
Synonyme(s) :
Silane A 174, Polyfix® 100, Methacryloxypropyl trimethoxysilane
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C10H20O5Si
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
248.35
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352103
Numéro de classement CE :
219-785-8
Nomenclature NACRES :
NC.01
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement.
Pression de vapeur
0.023 hPa ( 25 °C)
Niveau de qualité
Essai
≥97% (GC)
Forme
liquid
Puissance
>2000 mg/kg LD50, oral (Rat)
>2000 mg/kg LD50, skin (Rat)
Pf
<-20 °C
Température de transition
flash point 108 °C
Densité
1.04 g/cm3 at 20 °C
Température de stockage
15-25°C
Chaîne SMILES 
[Si](OC)(OC)(OC)CCCOC(=O)C(=C)C
InChI
1S/C10H20O5Si/c1-9(2)10(11)15-7-6-8-16(12-3,13-4)14-5/h1,6-8H2,2-5H3
Clé InChI
XDLMVUHYZWKMMD-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Application
Silane A 174 may be used:
  • as a silane coupling agent to treat cellulose nanocrystals (CNCs)
  • as an adhesion layer/promoter prior to deposition of Parylene C for magnetic microelectromechanical systems (MEMS) fabrication
  • to bind the polyacrylamide gels to the glass plate for silver staining
Remarque sur l'analyse
Assay (GC): ≥ 97 %
Identity (IR-spectrum): passes test
Water (according to Karl Fischer): ≤ 0.01 %
Informations légales
POLYFIX is a registered trademark of Poulten & Graf Ltd.
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
197.6 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
92 °C - closed cup
Articles
Identify causes and remedies for SDS-PAGE sample preparation challenges and optimize electrophoresis conditions.
Identify causes and remedies for SDS-PAGE sample preparation challenges and optimize electrophoresis conditions.
Identify causes and remedies for SDS-PAGE sample preparation challenges and optimize electrophoresis conditions.
Identify causes and remedies for SDS-PAGE sample preparation challenges and optimize electrophoresis conditions.
Questions
  1. Is A 174 silane anionic or cationic 
    1 answer
    1. Silane A 174 is Methacryloxypropyl trimethoxysilane which should be non-ionic.