1.09255
CombiCoulomat avec disque fritté
Karl Fischer reagentfor the coulometric water determinationfor cells with diaphragm Aquastar®
Synonyme(s) :
Fritté pour réactif coulométrique
About This Item
Produits recommandés
Matériaux
diaphragm (Yes)
Niveau de qualité
Gamme de produits
Aquastar®
Forme
liquid
Capacité de réaction
reaction type: coulometric
Technique(s)
Karl-Fischer titration: suitable
titration: suitable
pH
5 (20 °C in H2O)
Température de transition
flash point 12 °C
Densité
0.90 g/cm3 at 20 °C
Température de stockage
15-25°C
Informations légales
Produit(s) apparenté(s)
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
53.6 °F
Point d'éclair (°C)
12 °C
Protocoles
Summary application report for analysis of moisture in Biodiesel
Summary application report for analysis of moisture in Perchloric acid 0.1 mol/L in acetic acid
Determination of Water Content in D(+)-lactose-monohydrate Using Karl Fischer Titration
Summary application report for analysis of moisture in Acids, aqueous