1.08424
Titriplex® IV
suitable for titration
Synonyme(s) :
Titriplex® IV, 1,2-Cyclohexanediamine-N,N,N′N′-tetraacetic acid, 1,2-Cyclohexylenedinitrilotetraacetic acid, 1,2-Diaminocyclohexane-N,N,N′,N′-tetraacetic acid
About This Item
Produits recommandés
Nom du produit
Titriplex® IV, for analysis (1,2-cyclohexylenedinitrilotetraacetic acid monohydrate)
Niveau de qualité
Forme
solid
Capacité de réaction
reaction type: Complexometric reactions
Technique(s)
titration: suitable
Pf
213 °C
Masse volumique apparente
500 kg/m3
Température de stockage
no temp limit
Chaîne SMILES
N([C@H]1[C@@H](CCCC1)N(CC(=O)[O-])CC(=O)O)(CC(=O)[O-])CC(=O)O
InChI
1S/C14H22N2O8/c17-11(18)5-15(6-12(19)20)9-3-1-2-4-10(9)16(7-13(21)22)8-14(23)24/h9-10H,1-8H2,(H,17,18)(H,19,20)(H,21,22)(H,23,24)/p-2/t9-,10-/m1/s1
Clé InChI
FCKYPQBAHLOOJQ-NXEZZACHSA-L
Remarque sur l'analyse
Identity (IR-spectrum): passes test
Sulphate (SO₄): ≤ 0.01 %
Heavy metals (as Pb): ≤ 0.001 %
Fe (Iron): ≤ 0.001 %
Sulfated ash: ≤ 0.1 %
Water (according to Karl Fischer): 4.8 - 5.8 %
Informations légales
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 4 Inhalation - Eye Irrit. 2
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable