Key Documents
89467
Supelco
TISAB III solution
Synonyme(s) :
Tampon d’ajustement de la force ionique totale III solution
About This Item
Code UNSPSC :
26111700
Nomenclature NACRES :
NB.61
Forme
liquid
Niveau de qualité
Densité
1.21 g/mL at 20 °C
Description générale
Visitez notre portail des applications de détection pour en savoir plus.
Application
pour la détermination des fluorures en présence d′Al(III)
Pictogrammes
Corrosion
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Met. Corr. 1 - Skin Irrit. 2
Code de la classe de stockage
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter