Principaux documents
1.08191
Millipore
Milieu de thioglycolate liquide
GranuCult® prime, suitable for microbiology, EP, USP, JP, ISO
Synonyme(s) :
FTM, milieu liquide au thioglycolate, milieu FTG,
About This Item
Code UNSPSC :
41106213
Nomenclature NACRES :
NA.74
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement.
Agence
EP
ISO
JP
USP
Niveau de qualité
Stérilité
non-sterile
Forme
granular
Durée de conservation
limited shelf life, expiry date on the label
Conditionnement
pkg of 5 kg
pkg of 500 g
Fabricant/nom de marque
GranuCult® prime
Technique(s)
microbiological culture: suitable
pH
6.9-7.3 (25 °C, 30 g/L in H2O, after autoclaving)
Solubilité
30 g/L
Masse volumique apparente
600 kg/m3
Application(s)
microbiology
pharmaceutical
Température de stockage
15-25°C
Adéquation
anaerobic bacteria
Description générale
Le milieu liquide au thioglycolate (milieu FTG) est un milieu de culture utilisé pour la détection et la croissance de divers micro-organismes, notamment les bactéries anaérobies et aérobies. Le milieu contient divers nutriments, notamment du bouillon trypto-caséine soja ou de l'hydrolysat de caséine, de l'extrait de levure, du glucose et du chlorure de sodium, ainsi qu'un agent de réduction tel que le thioglycolate ; celui-ci contribue à créer un gradient d'oxygène susceptible de favoriser la croissance des bactéries anaérobies. Le milieu FTG contient également un indicateur rédox appelé résazurine, qui passe du rose au rouge en présence d'oxygène.
Application
Le milieu FTG est utilisé dans diverses applications, notamment pour les essais de stérilité des produits biopharmaceutiques, les tests de sensibilité aux antimicrobiens, la surveillance environnementale et le contrôle qualité en laboratoire. Le milieu permet détecter les micro-organismes aérobies et anaérobies ; il constitue un outil polyvalent pour diverses applications de microbiologie.
Caractéristiques et avantages
Nos milieux en granules sont :
  • plus sûrs : réduction significative de l'inhalation de substances toxiques et allergènes, de sorte que les réactions allergiques sont moins nombreuses. Moindre contamination des outils de travail et de l'environnement
  • précis : pas de séparation des constituants et pas d'agglutination, même dans des conditions humides ou chaudes, ce qui garantit un produit uniforme avec une plus grande précision de performance
  • rapides : dissolution rapide et uniforme dans l'eau
  • faciles : manipulation et pesée plus faciles grâce aux meilleures propriétés d'écoulement. Les milieux n'adhèrent pas au flacon ou au récipient
  • fiables : la distribution homogène des ingrédients garantit une reproductibilité élevée, même si de petites quantités de milieux sont utilisées.
Liaison
Remplace : 1.08191.5007
Note de bas de page
Vous avez le choix entre deux types de milieu, selon vos besoins : le milieu de culture supérieur GranuCult® en granules et le milieu de culture économique NutriSelect® en poudre.
La désignation "Basic", "Plus" ou "Prime" spécifie le niveau de contrôle qualité (CQ), du CQ de base au CQ garantissant une conformité règlementaire totale en passant par le CQ standard.
Informations légales
GRANUCULT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
NutriSelect is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Skin Sens. 1
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3