Key Documents
STBMTSB12
Millipore
Bouillon trypto-caséine soja (TSB)
bottle capacity 125 mL, bottle filling volume 100 mL, closure type, green screw cap with septum, box of 12 bottles
Synonyme(s) :
Flacons prêts à l'emploi de bouillon tryptone-soja, Bouillon Trypticase-soja, Bouillon de soja Trypticase, Bouillon trypto-caséine soja, Bouillon tryptone-soja
About This Item
Code UNSPSC :
41106225
eCl@ss :
32014001
Nomenclature NACRES :
NA.74
Agence
in accordance with EP 2.6.1
in accordance with JP 4.06
in accordance with USP 71
Niveau de qualité
Description
Bottle with screw cap and septum, For the detection of aerobic bacteria and fungi
Stérilité
sterile; autoclaved
Forme
liquid
Durée de conservation
12 mo.
Caractéristiques
closure type green screw cap with septum
ready-to-use
Conditionnement
box of 12 bottles
bottle of
Contenance du flacon
125 mL
bottle filling volume
100 mL
Entrée
sample type pharmaceutical(s)
pH
7.3
Application(s)
pharmaceutical
sterility testing
Compatibilité
for use with Steritest® Symbio FLEX Pump Kit, 2 media (SYMBFLE01)
for use with Steritest® Symbio ISL Pump Kit, 2 media (SYMBISL01)
for use with Steritest® Symbio LFH Pump Kit (SYMBLFH01)
for use with Steritest®
Conditions d'expédition
ambient
Température de stockage
2-30°C
Adéquation
nonselective for
Description générale
Le bouillon tryptocaséine soja est un milieu pour essai de stérilité et un ingrédient clé de notre solution STERITEST®. Sa composition et ses performances de culture sont conformes aux spécifications du chapitre 2.6.1 de la pharmacopée européenne (Ph. Eur.), du chapitre 71 de la pharmacopée des États-Unis d'Amérique (USP) et du chapitre 4.06 de la pharmacopée japonaise (JP). Notre méthode de fabrication garantit l'obtention de milieux de très grande qualité, améliorant la précision et réduisant considérablement les risques d'erreur d'interprétation et de résultats erronés. Ce milieu a l'aspect d'un liquide limpide jaune clair. Son pH est de 7,3 ± 0,2 et il se conserve à une température de 2 °C à 25 °C. La température d'incubation varie de 20 °C à 25 °C, pendant une durée de 7 à 14 jours. Une boîte de produit contient 12 flacons de 100 ml de bouillon. Chaque flacon est muni d'un bouchon à vis avec septum qui permet de réduire au minimum les risques de contamination croisée tout en optimisant les procédures de désinfection.
Application
Ce milieu tryptocaséine soja est conçu pour la détection des champignons et des bactéries aérobies. Les micro-organismes ciblés sont Bacillus subtilis (ATCC 6633), Candida albicans (ATCC 10231), Aspergillus brasiliensis (niger) (ATCC 16404), Staphylococcus aureus (ATCC 6538) et Pseudomonas aeruginosa (ATCC 9027). Ce milieu est utilisé dans les essais de stérilité par filtration sur membrane ou par inoculation directe. Il sert également de bouillon de pré-enrichissement pour produits non stériles.
Essais de stérilité (filtration sur membrane et inoculation directe)
Tests de biocharge
Composants
Bouchon à vis avec septum
Caractéristiques
Pharmacopée américaine (USP), Pharmacopée européenne (Ph. Eur.), Pharmacopée japonaise
Temps d'incubation : 7–14 jours
Température d'incubation : 20–25 °C
Milieu de culture
Hydrolysat de caséine et de soja
Remarque sur l'analyse
La turbidité indique une croissance
Informations légales
STERITEST is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Produit(s) apparenté(s)
Réf. du produit
Description
Tarif
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Articles
Sterile Isopropyl Myristate (IPM) enhances filterability for sterility testing of viscous products using the Steritest® NEO device.
Sterile Isopropyl Myristate (IPM) enhances filterability for sterility testing of viscous products using the Steritest® NEO device.
Sterile Isopropyl Myristate (IPM) enhances filterability for sterility testing of viscous products using the Steritest® NEO device.
Sterile Isopropyl Myristate (IPM) enhances filterability for sterility testing of viscous products using the Steritest® NEO device.
Afficher tout