1.07758
D-sorbitol
extra pure, suitable for microbiology
Synonyme(s) :
D-glucitol
About This Item
Produits recommandés
Densité de vapeur
<1 (vs air)
Niveau de qualité
Pression de vapeur
<0.1 mmHg ( 25 °C)
Forme
solid
Température d'inflammation spontanée
420 °C
Puissance
15900 mg/kg LD50, oral (Rat)
pH
6-7 (20 °C, 100 g/L in H2O)
Pf
98-100 °C (lit.)
Température de transition
flash point >100 °C
Solubilité
2350 g/L
Densité
1.49 g/cm3 at 20 °C
Masse volumique apparente
450 kg/m3
Application(s)
microbiology
Température de stockage
15-25°C
Chaîne SMILES
OC[C@@H](O)[C@@H](O)[C@H](O)[C@@H](O)CO
InChI
1S/C6H14O6/c7-1-3(9)5(11)6(12)4(10)2-8/h3-12H,1-2H2/t3-,4+,5-,6-/m1/s1
Clé InChI
FBPFZTCFMRRESA-JGWLITMVSA-N
Remarque sur l'analyse
Chloride (Cl): ≤ 0.002 %
Sulfate (SO₄): ≤ 0.01
Water: ≤ 1.0 %
Suitability for microbiology: passes test
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable