S6021
D-sorbitol
≥98% (GC), for molecular biology
Synonyme(s) :
D-glucitol
About This Item
Produits recommandés
Qualité
for molecular biology
Densité de vapeur
<1 (vs air)
Pression de vapeur
<0.1 mmHg ( 25 °C)
Pureté
≥98% (GC)
Forme
powder or crystals
Couleur
white
Plage de pH utile
5.0-7 (25 °C, 182 g/L)
Pf
98-100 °C (lit.)
Solubilité
water: soluble 182g/l at 20 °C (68 °F)
Activité étrangère
DNase, RNase, and protease, none detected
Chaîne SMILES
OC[C@@H](O)[C@@H](O)[C@H](O)[C@@H](O)CO
InChI
1S/C6H14O6/c7-1-3(9)5(11)6(12)4(10)2-8/h3-12H,1-2H2/t3-,4+,5-,6-/m1/s1
Clé InChI
FBPFZTCFMRRESA-JGWLITMVSA-N
Application
Actions biochimiques/physiologiques
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable