Key Documents
1.07324
Millipore
Gélose tryptone-soja modifiée - Milieux de culture déshydratés
NutriSelect® Prime, with polysorbate 80 and lecithin, according to EP, USP, JP, EN 17141, ISO 21149, powder, suitable for microbiology
Synonyme(s) :
Gélose destinée à l'analyse du nombre de germes (MCT), Gélose MCT, Milieu gélosé à l'hydrolysat de caséine et de soja - polysorbate 80 (SCDLPA)
About This Item
Code UNSPSC :
41106213
Nomenclature NACRES :
NA.74
Agence
EN 17141
ISO 21149
JP
USP
according to EP
Niveau de qualité
Stérilité
non-sterile
Forme
powder
Conditionnement
pkg of 500 g
Fabricant/nom de marque
NutriSelect® Prime
Conditions de stockage
protect from light (Keep tightly closed and dry)
Technique(s)
microbiological culture: suitable
Couleur
beige
pH
7.1-7.5 (25 °C, 45.7 g/L in H2O)
Solubilité
45.7 g/L
Application(s)
microbiology
pharmaceutical
Température de stockage
15-25°C
Adéquation
aerobic bacteria (total)
Description générale
La gélose tryptone-soja NutriSelect® prime avec polysorbate 80 et lécithine, conforme aux méthodes Ph. Eur., USP, JP et aux normes EN 17141 et ISO 21149, est utilisée pour la surveillance environnementale et pour déterminer l'efficacité de la désinfection des récipients et des surfaces. L'association de deux peptones (produits de la digestion enzymatique de la caséine et du soja) la rend très nutritive, apportant de l'azote organique, des acides aminés et des peptides à longue chaîne. Le chlorure de sodium présent dans ce milieu complexe maintient l'équilibre osmotique tandis que l'agar-agar est l'agent solidifiant. Cette version de la gélose tryptone-soja contient de la lécithine et du polysorbate 80 (également appelé Tween® 80) pour inactiver les désinfectants résiduels lors du prélèvement d'échantillon. La lécithine neutralise également les composés d'ammonium quaternaires (CAQ), le parahydroxybenzoate (parabènes) et les bis-biguanides. De même, le polysorbate 80 neutralise les CAQ, l'iode, les parabènes, les phénols, l'hexachlorophène et le formol. La gélose tryptone-soja (TSA) avec lécithine et polysorbate 80 peut être utilisée pour préparer des plaques destinées à différentes applications (comme les géloses contact pour le prélèvement d'échantillons de surface, les plaques pour ensemencement en surface et les techniques de prélèvement d'échantillons d'air, la filtration sur membrane et la technique d'ensemencement dans la masse).
Application
La gélose tryptone-soja NutriSelect® prime avec polysorbate 80 et lécithine peut servir à isoler et à cultiver une multitude de micro-organismes survivant après le traitement de surfaces et de matériaux avec des antiseptiques et à détecter et dénombrer des bactéries aérobies mésophiles (test de limite microbienne) dans des produits cosmétiques contenant des conservateurs.
Caractéristiques et avantages
  • La gamme de produits NutriSelect® prime offre des milieux de culture en poudre de haute qualité et rentables, tous fabriqués à partir de matières premières sélectionnées
  • Normes réglementaires F&B et normes de l'industrie pharmaceutique
  • Contrôle qualité avec essais de fertilité selon les normes réglementaires (ISO, FDA-BAM, PH; eur., USP, et contrôle qualité sous accréditation ISO 17025)
Remarque sur l'analyse
Apparence (clarté) : transparent
Apparence (couleur) : brun-jaunâtre
pH (25 °C) : 7,1- 7,5
Inoculum sur milieu de référence (Staphylococcus aureus ATCC 6538 (WDCM 00032)) : 10 - 100
Inoculum sur milieu de référence (Bacillus subtilis ATCC 6633 (WDCM 00003)) : 10 - 100
Inoculum sur milieu de référence (Escherichia coli ATCC 8739 (WDCM 00012)) : 10 - 100
Inoculum sur milieu de référence (Streptococcus pyogenes ATCC 21059) : 10- 100
Inoculum sur milieu de référence (Pseudomonas aeruginosa ATCC 9027 (WDCM 00026)) : 10- 100
Inoculum sur milieu de référence (Pseudomonas aeruginosa ATCC 10145 (WDCM 00024)) : 10 - 100
Inoculum sur milieu de référence (Candida albicans ATCC 10231 (WDCM 00054)) : 10 - 100
Inoculum sur milieu de référence (Aspergillus brasiliensis (anciennement A. niger) ATCC 16404 (WDCM 00053)) : 10 - 100
Dénombrement des colonies (Staphylococcus aureus ATCC 6538 (WDCM 00032)) :
Dénombrement des colonies (Bacillus subtilis ATCC 6633 (WDCM 00003)) :
Dénombrement des colonies (Escherichia coli ATCC 8739 (WDCM 00012)) :
Dénombrement des colonies (Streptococcus pyogenes ATCC 21059) :
Dénombrement des colonies (Pseudomonas aeruginosa ATCC 9027 (WDCM 00026)) :
Dénombrement des colonies (Pseudomonas aeruginosa ATCC 10145 (WDCM 00024)) :
Dénombrement des colonies (Candida albicans ATCC 10231 (WDCM 00054)) :
Dénombrement des colonies (Aspergillus brasiliensis (anciennement A. niger) ATCC 16404 (WDCM 00053)) :
Recouvrement sur milieu d′essai (Staphylococcus aureus ATCC 6538 (WDCM 00032)) : ≥ 70 %
Recouvrement sur milieu d′essai (Bacillus subtilis ATCC 6633 (WDCM 00003)) : ≥ 70 %
Recouvrement sur milieu d′essai (Escherichia coli ATCC 8739 (WDCM 00012)) : ≥ 70 %
Recouvrement sur milieu d′essai (Streptococcus pyogenes ATCC 21059) : ≥ 70 %
Recouvrement sur milieu d′essai (Pseudomonas aeruginosa ATCC 9027 (WDCM 00026)) : ≥ 70 %
Recouvrement sur milieu d′essai (Pseudomonas aeruginosa ATCC 10145 (WDCM 00024)) : ≥ 70 %
Recouvrement sur milieu d′essai (Candida albicans ATCC 10231 (WDCM 00054)) : ≥ 70 %
Recouvrement sur milieu d′essai (Aspergillus brasiliensis (anciennement A. niger) ATCC 16404 (WDCM 00053)) : ≥ 50 %
Test de la capacité de neutralisation (Staphylococcus aureus ATCC 6538 (WDCM 00032)) : test réussi
Test de la capacité de neutralisation (Candida albicans ATCC 10231 (WDCM 00054)) : test réussi
Incubation : 24 h, 30-35 °C, conditions aérobies,
C. albicans et A. brasiliensis jusqu′à 5 jours.
Référence : gélose au sang ; gélose Sabouraud à 2 % de dextrose pour C. albicans et A. brasiliensis ; gélose trypto-caséine soja pour le test de la capacité de neutralisation.
Note de bas de page
Vous avez le choix entre deux types de milieu, selon vos besoins : le milieu de culture supérieur GranuCult® en granules et le milieu de culture économique NutriSelect® en poudre.
La désignation "Basic", "Plus" ou "Prime" spécifie le niveau de contrôle qualité (CQ), du CQ de base au CQ garantissant une conformité règlementaire totale en passant par le CQ standard.
Informations légales
GRANUCULT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
NutriSelect is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
TWEEN is a registered trademark of Croda International PLC
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
No data available
Point d'éclair (°C)
No data available