Documents
1.06018
Supelco
Méthanol
≥99.8% (GC), HPLC grade, suitable for HPLC, LiChrosolv®
Synonyme(s) :
MeOH, hydroxyméthane, carbinol, Alcool méthylique
About This Item
Formule linéaire :
CH3OH
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
32.04
Numéro Beilstein :
1098229
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12191502
Numéro de classement CE :
200-659-6
Nomenclature NACRES :
NA.03
product name
Méthanol, for liquid chromatography LiChrosolv®
Qualité
HPLC grade
isocratic
Niveau de qualité
Densité de vapeur
1.11 (vs air)
Pression de vapeur
128 hPa ( 20 °C)
410 mmHg ( 50 °C)
97.68 mmHg ( 20 °C)
Gamme de produits
LiChrosolv®
Pureté
≥99.8% (GC)
Forme
liquid
Température d'inflammation spontanée
725 °F
Puissance
5628 mg/kg LD50, oral (Rat)
17100 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
Limite d'explosivité
36 %
Technique(s)
HPLC: suitable
Impuretés
≤0.0002 meq/g Acidity
≤0.0002 meq/g Alkalinity
≤0.03% Water
Résidus d'évap.
≤3.0 mg/L
Couleur
APHA: ≤10
Transmittance
225 nm, ≥50%
240 nm, ≥80%
265 nm, ≥98%
Indice de réfraction
n20/D 1.329 (lit.)
kinematic viscosity
0.54-0.59 cSt(20 °C)
Point d'ébullition
64.7 °C (lit.)
Pf
−98 °C (lit.)
Température de transition
flash point 9.7 °C
Densité
0.791 g/mL at 25 °C (lit.)
Format
neat
Température de stockage
2-30°C
Chaîne SMILES 
CO
InChI
1S/CH4O/c1-2/h2H,1H3
Clé InChI
OKKJLVBELUTLKV-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Les solvants LiChrosolv® présentent une haute transmittance UV, une faible teneur en particules, une acidité/alcalinité réduite et un petit résidu après évaporation. Cela en fait la solution idéale pour des séparations reproductibles.
Application
Convient aux applications de HPLC et UHPLC-MS.
utilisé dans le cadre du développement des méthodes suivantes :
  • bénazépril - méthode USP, étalon de référence pour le bénazépril
  • bétaméthasone - méthode USP, essai du valérate de bétaméthasone
  • irbésartan - méthode USP, essai de l'irbésartan
  • lamivudine - méthode USP, étalon de référence pour la lamivudine
  • lansoprazole - méthode USP, étalon de référence pour le lansoprazole
  • lévofloxacine - méthode USP, étalon de référence pour la lévofloxacine - méthode USP, essai de la lévofloxacine
  • nifédipine - méthode USP, étalon de référence pour la nifédipine - méthode USP, essai de la nifédipine
  • méthodes relatives aux monographies de la pharmacopée - méthodes HPLC et UHPLC pour l'analyse des médicaments réglementés
  • pioglitazone - méthode USP, étalon de référence pour le chlorhydrate de pioglitazone - méthode USP, essai du chlorhydrate de pioglitazone
Caractéristiques et avantages
  • conformité testée et spécifiée pour l'UHPLC-MS et l'UHPLC-UV : pour la polyvalence analytique
  • qualité spécifiée en mode positif et négatif dans l'ionisation par électronébulisation (ESI) et ionisation chimique à pression atmosphérique-spectrométrie de masse (APCI-MS) pour les limites de détection les plus basses et fiabilité des analyses pour tous les modes de MS importants (test 1)
    —ESI/APCI (+) < 2 ppb
    —ESI/APCI (-) < 10 ppb
  • profil d'impuretés le plus faible : pour des lignes de base sans interférence (test 2)
  • microfiltré sur un filtre de 0,2 µm (test 3) pour assurer :
    —une longue durée de vie aux filtres et aux pièces mécaniques des systèmes de HPLC
    ––une réduction du risque réduit de colmatage des colonnes
  • un conditionnement en flacons de verre borosilicaté pour une contamination minimale par les ions métalliques
  • les niveaux les plus faibles d'impuretés de métaux traces pour une formation minimale d'adduits d'ions métalliques
    —< 5 ppb
  • le niveau le plus faible d'impuretés de polyéthylène glycol (PEG) dans la gamme de solvants utilisés pour l'UHPLC-MS (rapport signal/bruit < 50 pour le PEG)
Notes préparatoires
Produit filtré sur un filtre de 0,2 μm
Remarque sur l'analyse
Indice d'évaporation : 1,9
Pureté (GC) : ≥ 99,8 %
Identité (IR) : test réussi
Résidus d'évaporation : ≤ 3,0 mg/l
Eau : ≤ 0,03 %
Couleur : ≤ 10 Hazen
Acidité : ≤ 0,0002 mÉq/g
Alcalinité : ≤ 0,0002 mÉq/g
Transmission (à 225 nm) : ≥ 50 %
Transmission (à 240 nm) : ≥ 80 %
Transmission (à partir de 265 nm) : ≥ 98 %
Filtré sur un filtre de 0,2 µm
Autres remarques
Découvrez divers accessoires et équipements de sécurité pour la manipulation en toute sécurité des solvants en laboratoire afin d'améliorer votre niveau de sécurité dès la première utilisation.
Informations légales
LICHROSOLV is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Pictogrammes
FlameSkull and crossbonesHealth hazard
Mention d'avertissement
Danger
Classification des risques
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
Organes cibles
Eyes,Central nervous system
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
49.5 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
9.7 °C - closed cup
Les clients ont également consulté
Articles
HPTLC separation followed by UV detection of the bitter acid content in various hop samples.
HPTLC separation followed by UV detection of the bitter acid content in various hop samples.
An HPTLC method for rapid urea detection in milk using a TLC plate scanner and Silica Gel 60 F254 HPTLC plate.
An HPTLC method for rapid urea detection in milk using a TLC plate scanner and Silica Gel 60 F254 HPTLC plate.
Afficher tout
Protocoles
HPTLC was used to analyze caffeine in coffee. Filtration of coffee through a PTFE syringe filter was the only sample preparation. Quantitation was conducted with a TLC scanner.
HPTLC was used to analyze caffeine in coffee. Filtration of coffee through a PTFE syringe filter was the only sample preparation. Quantitation was conducted with a TLC scanner.
HPTLC was used to analyze caffeine in coffee. Filtration of coffee through a PTFE syringe filter was the only sample preparation. Quantitation was conducted with a TLC scanner.
HPTLC was used to analyze caffeine in coffee. Filtration of coffee through a PTFE syringe filter was the only sample preparation. Quantitation was conducted with a TLC scanner.