Principaux documents
1.04728
Millipore
myo-Inositol
suitable for microbiology
Synonyme(s) :
myo-Inositol, Hexahydroxycyclohexane, Cyclohexanehexol, meso-Inositol, Myo-Inosit
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C6H12O6
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
180.16
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
41106212
Numéro de classement CE :
201-781-2
Nomenclature NACRES :
NA.74
Pureté
≥99% (HPLC)
Niveau de qualité
Forme
solid
pH
5-7 (20 °C, 100 g/L in H2O)
Pf
225-227 °C
Solubilité
143 g/L
Application(s)
microbiology
Température de stockage
15-25°C
InChI
1S/C6H12O6/c7-1-2(8)4(10)6(12)5(11)3(1)9/h1-12H
Clé InChI
CDAISMWEOUEBRE-UHFFFAOYSA-N
Remarque sur l'analyse
Assay (HPLC): ≥ 99 %
Identity (IR): conforms
Melting range (lower value): ≥ 224 °C
Melting range (upper value): ≤ 227 °C
Heavy metals (as Pb): ≤ 0.001 %
Water: ≤ 0.5 %
Suitability for microbiology: conforms
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable