1.04731
myo-Inositol
EMPROVE® EXPERT, Ph. Eur., NF, FCC
Fabrication pharma
Synonyme(s) :
myo-Inositol, Hexahydroxycyclohexane, Cyclohexanehexol, méso-Inositol, Myo-Inosit
About This Item
Produits recommandés
Agence
NF
Ph. Eur.
Niveau de qualité
Conformité réglementaire
FCC
Gamme de produits
EMPROVE® EXPERT
Forme
solid
pH
5-7 (20 °C, 100 g/L in H2O)
Pf
225-227 °C
Application(s)
liquid formulation
parenterals
pharma/biopharma processes
pharmaceutical
Température de stockage
2-30°C
Chaîne SMILES
OC1C(C(C(C(C1O)O)O)O)O
InChI
1S/C6H12O6/c7-1-2(8)4(10)6(12)5(11)3(1)9/h1-12H
Clé InChI
CDAISMWEOUEBRE-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Dans le cadre de notre programme EMPROVE®, nos matières premières sont accompagnées d'une documentation complète qui permet d'assurer la conformité de votre produit pharmaceutique ou biopharmaceutique, la parfaite transparence de votre chaîne d'approvisionnement et l'atténuation des risques. Notre marque SAFC® pour la formulation et la production pharmaceutiques et biopharmaceutiques est une famille de produits de haute qualité qui satisfait aux procédures de contrôle qualité les plus strictes et qui est produite selon les bonnes pratiques de fabrication en vigueur.
Application
Informations légales
Clause de non-responsabilité
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Les clients ont également consulté
Articles
This article outlines critical factors in long-term stability of proteins, and how different stabilizers protect again mechanical and thermal stress.
This article outlines critical factors in long-term stability of proteins, and how different stabilizers protect again mechanical and thermal stress.
This article outlines critical factors in long-term stability of proteins, and how different stabilizers protect again mechanical and thermal stress.
This article outlines critical factors in long-term stability of proteins, and how different stabilizers protect again mechanical and thermal stress.