Principaux documents
1.04466
Supelco
Mercury(II) oxide
red, for analysis EMSURE®
Synonyme(s) :
Mercury(II) oxide
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
HgO
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
216.59
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352303
Numéro de classement CE :
244-654-7
Nomenclature NACRES :
NA.21
Pression de vapeur
0.12 Pa ( 20 °C)
Niveau de qualité
Gamme de produits
EMSURE®
Essai
≥99.0% (complexometric)
Forme
solid
Puissance
18 mg/kg LD50, oral (Rat)
Impuretés
≤0.03% Substances insoluble in dilute hydrochloric acid
Résidus de calcination
≤0.025% (substances not reducing by formic acid, as sulfate)
pH
6-7 (20 °C, 50 g/L in H2O, slurry)
Pf
>400 °C (decomposition)
Solubilité
0.052 g/L
Densité
11.1 g/cm3 at 20 °C
Masse volumique apparente
3000 kg/m3
Traces d'anions
chloride (Cl-): ≤0.025%
sulfate (SO42-): ≤0.005%
Traces de cations
Cd: ≤0.0001%
Cu: ≤0.0005%
Fe: ≤0.01%
N: ≤0.005%
Pb: ≤0.0005%
Zn: ≤0.0005%
Température de stockage
2-30°C
Chaîne SMILES 
[Hg]=O
InChI
1S/Hg.O
Clé InChI
UKWHYYKOEPRTIC-UHFFFAOYSA-N
Remarque sur l'analyse
Assay (complexometric): ≥ 99.0 %
Substances insoluble in dilute hydrochloric acid: ≤ 0.03 %
Chloride (Cl): ≤ 0.025 %
Sulfate (SO₄): ≤ 0.005 %
Total nitrogen (N): ≤ 0.005 %
Cd (Cadmium): ≤ 0.0001 %
Cu (Copper): ≤ 0.0005 %
Fe (Iron): ≤ 0.01 %
Pb (Lead): ≤ 0.0005 %
Zn (Zinc): ≤ 0.0005 %
Substances not reducing by formic acid (Residue on ignition, as sulfate): ≤ 0.025 %
Informations légales
EMSURE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Clause de non-responsabilité
For U.S. Customers: Contains mercury; Do not place in trash - dispose according to local, state, or federal laws.
Pictogrammes
Skull and crossbonesHealth hazardEnvironment
Mention d'avertissement
Danger
Classification des risques
Acute Tox. 1 Dermal - Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 2 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - STOT RE 2
Organes cibles
Kidney
Code de la classe de stockage
6.1A - Combustible, acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable