HX0299
Hexane, mixture of isomers
≥98.5% (total hexane isomers + methylcyclopentane)
Synonyme(s) :
Hexanes, FM approval
About This Item
Produits recommandés
Nom du produit
Hexanes, 98.5% ACS, ~64% n-Hexane, Meets ACS Specifications
Qualité
ACS reagent
Niveau de qualité
Pression de vapeur
160 hPa ( 20 °C)
Essai
≥98.5% (total hexane isomers + methylcyclopentane)
Forme
liquid
dilution
(for analytical testing)
Impuretés
≤0.0003 meq/g Water-soluble titrable acid
≤0.005% Sulfur compounds (as S)
Résidus d'évap.
≤0.001%
Couleur
APHA: ≤10
pb
69 °C/1013 hPa
Pf
-94.3 °C
Température de transition
flash point -22 °C
Solubilité
0.0095 g/L
Densité
0.66 g/cm3 at 20 °C
Conditions d'expédition
ambient
Température de stockage
room temp
Chaîne SMILES
C(CCC)CC
InChI
1S/C6H14/c1-3-5-6-4-2/h3-6H2,1-2H3
Clé InChI
VLKZOEOYAKHREP-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Application
Conditionnement
As a global leader in lab reagents, we are constantly looking for new ways to optimize the safety of our products. The newly developed 4L solvent bottle design features advanced sealing technology that eliminates leaks to make the handling of solvents safer and more convenient than ever before.
See all the new features here!
Remarque sur l'analyse
Assay (total hexane isomers + methylcyclopentane): 98.5% min
Color (APHA): 10 max
Evaporation residue: 0.001% max
Form: Clear liquid
Sulfur compounds (as S): 0.005% max
Thiophene: To pass test
Water-soluble titrable acid: 0.0003meq/g max
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Aquatic Chronic 2 - Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1 Inhalation - STOT SE 3
Organes cibles
Central nervous system, Nervous system
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
-7.6 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
-22 °C - closed cup