1.04327
NutriSelect® prime YGC/OGY Agar (base) halal (Yeast extract Glucose Agar base) without antibiotics, acc. ISO 6611 I IDF 94
Suitable for use in Halal and Kosher certified processes, NutriSelect® Prime
About This Item
Produits recommandés
Agence
ISO 6611 I
Niveau de qualité
Forme
powder
Fabricant/nom de marque
NutriSelect® Prime
Technique(s)
microbiological culture: suitable
pH
6.6 ± 0.2 (25.0 °C)
Application(s)
food and beverages
Température de stockage
15-25°C
Adéquation
selective for molds
Description générale
It is fully autoclavable along with chloramphenicol, unlike other microbial culture media.
The medium contains yeast extract which provides the vitamin source, B-complex. Glucose supplies energy for the growth of yeasts and molds and agar is the solidifying agent.
Application
Informations légales
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Articles
Découvrez les implications de l'utilisation de milieux de culture contenant des ingrédient non halal cachés dans des zones de production certifiées halal (et comment l'utilisation de milieux certifiés halal peut écarter ce risque). Effectuez des tests de contrôle qualité (QC) microbiologique dans des zones de production certifiées halal sans risque de perdre votre certification.
Halal-certified culture media prevent non-halal ingredient contamination, enabling microbiological QC testing without losing certification.
Découvrez les implications de l'utilisation de milieux de culture contenant des ingrédient non halal cachés dans des zones de production certifiées halal (et comment l'utilisation de milieux certifiés halal peut écarter ce risque). Effectuez des tests de contrôle qualité (QC) microbiologique dans des zones de production certifiées halal sans risque de perdre votre certification.
Découvrez les implications de l'utilisation de milieux de culture contenant des ingrédient non halal cachés dans des zones de production certifiées halal (et comment l'utilisation de milieux certifiés halal peut écarter ce risque). Effectuez des tests de contrôle qualité (QC) microbiologique dans des zones de production certifiées halal sans risque de perdre votre certification.