Key Documents
1.02754
Millipore
GranuCult® Prime Vegetable Peptone Broth Halal
Suitable for use in Halal and Kosher certified processes, JP 5.02
About This Item
Code UNSPSC :
41106213
Nomenclature NACRES :
NA.74
Agence
EP 2.6.13
JP 5.02
USP 62
Niveau de qualité
Stérilité
irradiated
Forme
granular
Caractéristiques
granulated
Fabricant/nom de marque
GranuCult® prime
Technique(s)
microbiological culture: suitable
pH
7.3 ± 0.2 (25.0 °C)
Application(s)
aseptic process simulation
pharmaceutical
Compatibilité
stand alone
Température de stockage
15-25°C
Adéquation
nonselective for
Description générale
GranuCult® Prime Vegetable Peptone Broth Halal is a non-animal origin alternative to Tryptic Soy Broth (TSB). The media is granulated to ensure excellent solubility in cold water. The product is gamma irradiated and triple bagged to allow transfer to controlled areas.
Peptones provide nitrogen, vitamins, and minerals for the growing microflora. The natural sugars, derived from the peptones promote bacterial growth, and sodium chloride maintains the osmotic balance of the medium.
Application
GranuCult® Prime Vegetable Peptone Broth is suitable for aseptic process simulation, also known as Media fill test.
The media is used to cultivate and isolate fastidious or non-fastidious microorganisms from test samples and for the growth of both aerobic and anaerobic microflora.
Informations légales
GRANUCULT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Skin Sens. 1
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Articles
Découvrez les implications de l'utilisation de milieux de culture contenant des ingrédient non halal cachés dans des zones de production certifiées halal (et comment l'utilisation de milieux certifiés halal peut écarter ce risque). Effectuez des tests de contrôle qualité (QC) microbiologique dans des zones de production certifiées halal sans risque de perdre votre certification.
Halal-certified culture media prevent non-halal ingredient contamination, enabling microbiological QC testing without losing certification.
Découvrez les implications de l'utilisation de milieux de culture contenant des ingrédient non halal cachés dans des zones de production certifiées halal (et comment l'utilisation de milieux certifiés halal peut écarter ce risque). Effectuez des tests de contrôle qualité (QC) microbiologique dans des zones de production certifiées halal sans risque de perdre votre certification.
Découvrez les implications de l'utilisation de milieux de culture contenant des ingrédient non halal cachés dans des zones de production certifiées halal (et comment l'utilisation de milieux certifiés halal peut écarter ce risque). Effectuez des tests de contrôle qualité (QC) microbiologique dans des zones de production certifiées halal sans risque de perdre votre certification.
Afficher tout