1.02074
Carbonate de calcium
precipitated, special grade (≤ 0,002% Fe), EMPROVE® ESSENTIAL, Ph. Eur., BP, USP
Fabrication pharma
About This Item
Produits recommandés
Agence
BP
Ph. Eur.
USP
Niveau de qualité
Gamme de produits
EMPROVE® ESSENTIAL
Forme
solid
Puissance
6450 mg/kg LD50, oral (Rat)
>2000 mg/kg LD50, skin (Rat)
pH
9.5-10.5 (20 °C, 100 g/L in H2O, slurry)
Pf
825 °C (decomposition)
Solubilité
0.017 g/L
Densité
2.93 g/mL at 25 °C (lit.)
Application(s)
liquid formulation
pharmaceutical
solid formulation
Température de stockage
2-30°C
Chaîne SMILES
[Ca++].[O-]C([O-])=O
InChI
1S/CH2O3.Ca/c2-1(3)4;/h(H2,2,3,4);/q;+2/p-2
Clé InChI
VTYYLEPIZMXCLO-UHFFFAOYSA-L
Catégories apparentées
Description générale
As part of our Emprove® Program, our raw materials are offered with extensive documentation facilitating compliance of your pharma and biopharma product, full supply chain transparency and risk mitigation. Our SAFC® portfolio of high-quality products for biopharmaceutical and pharmaceutical formulation and production withstands strict quality control procedures and is produced according to applicable cGMP guidelines.
Application
Informations légales
Produit(s) apparenté(s)
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
nwg
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Qu'est-ce que le programme Emprove® ?
Le programme Emprove® est un système fournissant une documentation exhaustive et précise de nos filtres, de nos composants à usage unique, de nos matières premières pharmaceutiques et de nos matériaux de départ.
Gratuit - s'inscrire pour télécharger
Gratuit - s'inscrire pour télécharger
Gratuit - s'inscrire pour télécharger
Disponible(s) sur abonnement ou moyennant des frais