Principaux documents
1.02069
SAFC
Carbonate de calcium
precipitated, EMPROVE® ESSENTIAL, Ph. Eur., BP, USP, FCC, E 170
Fabrication pharma
About This Item
Formule linéaire :
CaCO3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
100.09
Beilstein:
8008338
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352302
Numéro E:
E170
Numéro de classement CE :
207-439-9
Agence
BP
Ph. Eur.
USP
Niveau de qualité
Conformité réglementaire
FCC
Gamme de produits
EMPROVE® ESSENTIAL
Forme
solid
Puissance
6450 mg/kg LD50, oral (Rat)
>2000 mg/kg LD50, skin (Rat)
pH
9.5-10.5 (20 °C, 100 g/L in H2O, slurry)
Pf
825 °C (decomposition)
Densité
2.93 g/mL at 25 °C (lit.)
Application(s)
liquid formulation
pharmaceutical
solid formulation
Température de stockage
2-30°C
Chaîne SMILES 
[Ca++].[O-]C([O-])=O
InChI
1S/CH2O3.Ca/c2-1(3)4;/h(H2,2,3,4);/q;+2/p-2
Clé InChI
VTYYLEPIZMXCLO-UHFFFAOYSA-L
Description générale
En formulation, il n'est pas toujours facile de trouver le bon excipient qui réponde à la fois à vos besoins et aux exigences règlementaires. Grâce à notre savoir-faire, à nos connaissances des applications et à notre expertise règlementaire, nous sommes à vos côtés à chaque étape du développement, de la transposition d'échelle et de la production.
Dans le cadre de notre programme Emprove®, nos matières premières sont accompagnées d'une documentation complète qui permet d'assurer la conformité de votre produit pharmaceutique ou biopharmaceutique, la parfaite transparence de votre chaîne d'approvisionnement et l'atténuation des risques. Notre marque SAFC® est une famille de produits de haute qualité, pour la formulation et la production pharmaceutiques et biopharmaceutiques, qui satisfait aux procédures de contrôle qualité les plus strictes et qui est produite conformément aux bonnes pratiques de fabrication en vigueur.
Application
Le carbonate de calcium est généralement utilisé comme agent basifiant ou comme complément minéral dans les formes solides.
Informations légales
Emprove is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
SAFC is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
nwg
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Articles
This article describes the use of excipients to help address API stability issues.
This article describes the use of excipients to help address API stability issues.
This article describes the use of excipients to help address API stability issues.
This article describes the use of excipients to help address API stability issues.