21067
Carbonate de calcium
reference material for titrimetry, certified by BAM, ≥99.5%
About This Item
Produits recommandés
Qualité
reference material
certified by BAM
Niveau de qualité
Pureté
≥99.5%
Technique(s)
titration: suitable
Solubilité
H2O: insoluble
Densité
2.93 g/mL at 25 °C (lit.)
Format
neat
Chaîne SMILES
[Ca++].[O-]C([O-])=O
InChI
1S/CH2O3.Ca/c2-1(3)4;/h(H2,2,3,4);/q;+2/p-2
Clé InChI
VTYYLEPIZMXCLO-UHFFFAOYSA-L
Description générale
Application
Caractéristiques et avantages
- Available as a solid in a secure glass bottle to ensure its stability for the entire shelf life until opened.
- High-quality offering accurate titer determinations
- Accompanied by a certificate of analysis (CoA)
Remarque sur l'analyse
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
nwg
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable