Key Documents
1.00995
SAFC
Propan-2-ol
EMPROVE® ESSENTIAL, Ph. Eur., BP, ChP, JP, USP
Fabrication pharma
About This Item
Code UNSPSC :
12191502
Numéro de classement CE :
200-661-7
Agence
BP
ChP
JP
Ph. Eur.
USP
Niveau de qualité
Pression de vapeur
43 hPa ( 20 °C)
Gamme de produits
EMPROVE® ESSENTIAL
Pureté
≥99.5% (GC)
Forme
liquid
Technique(s)
API processing | polymorph screening: suitable
pH
7 (20 °C)
Température de transition
flash point 12 °C
Densité
0.786 g/cm3 at 20 °C
Application(s)
liquid formulation
pharma/biopharma processes
pharmaceutical
semi-solid formulation
Température de stockage
2-25°C
Description générale
En formulation, il n'est pas toujours facile de trouver le bon excipient qui réponde à la fois à vos besoins et aux exigences règlementaires. Grâce à notre savoir-faire, à nos connaissances des applications et à notre expertise règlementaire, nous sommes à vos côtés à chaque étape du développement, de la transposition d'échelle et de la production.
Dans le cadre de notre programme Emprove®, nos matières premières sont accompagnées d'une documentation complète qui permet d'assurer la conformité de votre produit pharmaceutique ou biopharmaceutique, la parfaite transparence de votre chaîne d'approvisionnement et l'atténuation des risques. Notre marque SAFC® pour la formulation et la production pharmaceutiques et biopharmaceutiques est une famille de produits de haute qualité qui satisfait aux procédures de contrôle qualité les plus strictes et qui est produite selon les bonnes pratiques de fabrication en vigueur.
Application
Le propan-2-ol est utilisé comme solvant dans divers procédés de production pharmaceutique, par exemple l'enrobage des comprimés, la granulation et la fabrication de microsphères. Il est également employé comme solvant ou co-solvant dans les formes topiques.
Informations légales
Emprove is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
SAFC is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Pictogrammes
FlameExclamation mark
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
53.6 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
12.0 °C - closed cup