Key Documents
05-946
Sigma-Aldrich
Anticorps anti-trophinine, clone 3-11
culture supernatant, clone 3-11, Upstate®
About This Item
Code UNSPSC :
12352203
eCl@ss :
32160702
Nomenclature NACRES :
NA.41
Source biologique
mouse
Niveau de qualité
Forme d'anticorps
culture supernatant
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
3-11, monoclonal
Espèces réactives
human, mouse
Fabricant/nom de marque
Upstate®
Technique(s)
immunohistochemistry: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: suitable
Isotype
IgM
Numéro d'accès NCBI
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
dry ice
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... TRO(7216)
Spécificité
Trophinine (MAGE-D3)
Immunogène
Peptide synthétique conjugué à la KLH et correspondant aux acides aminés 1319 à 1327 (SIVGFSGGP-C) de la trophinine humaine (MAGE-D3)
Application
Domaine de recherche
Structure cellulaire
L'anticorps anti-trophinine, clone 3-11, permet de détecter le niveau de trophinine ; son utilisation a fait l'objet de publications et a été validée en IP, WB et IH.
Sous-domaine de recherche
Molécules d'adhésion cellulaire (CAM)
Qualité
Produit évalué en routine par immunoblotting sur des lysats de cellules HT-H obtenus dans un tampon RIPA
Description de la cible
69 kDa
Forme physique
Surnageant de culture cellulaire
Stockage et stabilité
2 ans à -20 °C à partir de la date d'expédition
Informations légales
UPSTATE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Clause de non-responsabilité
Sauf indication contraire dans notre catalogue ou toute autre documentation associée au(x) produit(s), nos produits sont uniquement destinés à la recherche et ne sauraient être utilisés à d'autres fins, ce qui inclut, sans s'y limiter, les utilisations commerciales non autorisées, les utilisations diagnostiques in vitro, les utilisations thérapeutiques ex vivo ou in vivo, ou tout type de consommation ou d'application chez l'être humain ou chez l'animal.
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
The MAGE proteins: emerging roles in cell cycle progression, apoptosis, and neurogenetic disease.
Barker, Philip A and Salehi, Amir
Journal of Neuroscience Research, 67, 705-712 (2002)
R Aoki et al.
Seminars in reproductive medicine, 18(3), 265-271 (2001-04-13)
Elucidation of the implantation mechanism in humans at the molecular level has been difficult because of methodological restrictions. Instead of using human materials during the implantation period, two human tumor cell lines that respectively mimic the biological behaviors of a
Cancer/testis antigens: structural and immunobiological properties.
Kirkin, Alexei F, et al.
Cancer Investigation, 20, 222-236 (2002)
Kazuhiro Sugihara et al.
FEBS letters, 582(2), 197-202 (2007-12-15)
During embryo implantation, trophinin mediates cell adhesion by homophilic binding at the apical surfaces of trophectoderm and endometrium. Trophinin is expressed on the human endometrial epithelia in rare occasions. We developed hCG-coated agarose beads that mimic the physical and physiological