06-984
Anti-Mn-SOD Antibody
Upstate®, from rabbit
Synonyme(s) :
Mn superoxide dismutase, indophenoloxidase B, manganese superoxide dismutase, manganese-containing superoxide dismutase, mangano-superoxide dismutase, superoxide dismutase 2, mitochondrial
About This Item
Produits recommandés
Source biologique
rabbit
Niveau de qualité
Forme d'anticorps
purified immunoglobulin
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
polyclonal
Espèces réactives
mouse, bovine, human, rat
Ne doit pas réagir avec
canine
Conditionnement
antibody small pack of 25 μg
Fabricant/nom de marque
Upstate®
Technique(s)
immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): suitable
western blot: suitable
Isotype
IgG
Numéro d'accès NCBI
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
ambient
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... SOD2(6648)
Description générale
Spécificité
Immunogène
Application
10 μg/mL of a previous lot detected MnSOD in paraffin embedded rat brain tissue sections.
Qualité
Western Blot Analysis:
0.5-2 μg/mL of this antibody detected MnSOD in RIPA lysates of rat L6 RIPA cells. 1-4 μg/mL of a previous lot detected MnSOD in RIPA lysates of human MCF-7, A431 and rat L6 RIPA cells.
Description de la cible
Forme physique
Remarque sur l'analyse
L6 cell lysate, rat brain tissue extract.
En option