Key Documents
05-908
Sigma-Aldrich
Anticorps anti-RAD21
Upstate®, from mouse
Synonyme(s) :
Anti-CDLS4, Anti-HR21, Anti-HRAD21, Anti-MCD1, Anti-MGS, Anti-NXP1, Anti-SCC1, Anti-hHR21
About This Item
Code UNSPSC :
12352203
eCl@ss :
32160702
Nomenclature NACRES :
NA.41
Source biologique
mouse
Niveau de qualité
Forme d'anticorps
purified antibody
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
monoclonal
Espèces réactives
human, mouse
Fabricant/nom de marque
Upstate®
Technique(s)
immunocytochemistry: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: suitable
Isotype
IgG
Numéro d'accès NCBI
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
wet ice
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... RAD21(5885)
Description générale
Également connue sous le nom de Scc1 et faisant partie du complexe de la cohésine, Rad21 est une protéine nucléaire qui s'associe à la chromatine mitotique et qui est essentielle à l'association des kinétochores avec les microtubules. Rad21/Scc1 est clivée par des caspases, favorisant l'apoptose.
La protéine codée par le gène Rad21 est très similaire au produit du gène Rad21 de Schizosaccharomyces pombe, gène impliqué dans la réparation des cassures double-brin de l'ADN, ainsi que dans la cohésion des chromatides pendant la mitose. Cette protéine est une phospho-protéine nucléaire, qui devient hyperphosphorylée dans la phase M du cycle cellulaire.
AD21 joue également un rôle dans l'apoptose, par le biais du clivage par la caspase 3 ou la caspase 7 au cours des premières étapes de l'apoptose : le produit de clivage C-terminal de 64 kDa peut agir comme un signal nucléaire pour initier les événements cytoplasmiques impliqués dans la voie apoptotique. Des travaux récents ont montré que le Rad21 joue un rôle dans l'invasion et la métastase des cellules cancéreuses.
Spécificité
Rad21
Immunogène
Protéine de fusion avec étiquette GST correspondant aux résidus 240-631 de la protéine Rad21 humaine.
Application
Domaine de recherche
Épigénétique et fonction nucléaire
Détectez la protéine Rad21 à l'aide de cet anticorps monoclonal de souris anti-Rad21, qui a fait ses preuves en IP, WB et ICC.
Sous-domaine de recherche
Cycle cellulaire, réplication et réparation de l'ADN
Qualité
Produit évalué en routine par immunotransfert sur des extraits nucléaires de cellules HeLa.
Description de la cible
100-120 kDa
Forme physique
Anticorps purifié sur protéine G, dans un tampon Tris-glycine 0,1 M, NaCl 0,15 M, azoture de sodium 0,05 %, pH 7,4.
Format : produit purifié
Protéine G purifiée
Stockage et stabilité
Stable entre 2 °C et 8 °C pendant 1 an à compter de la date de réception.
Remarque sur l'analyse
Témoin
Témoin positif (antigène) : extrait nucléaire de cellules HeLa, référence 12-309. Ajouter un volume égal de tampon réducteur de Laemmli à 10 μl d'extrait et réduire la préparation en la portant à ébullition pendant 5 minutes. Appliquer 20 μg d'extrait réduit par piste pour les minigels.
Informations légales
UPSTATE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Clause de non-responsabilité
Sauf indication contraire dans notre catalogue ou toute autre documentation associée au(x) produit(s), nos produits sont uniquement destinés à la recherche et ne sauraient être utilisés à d'autres fins, ce qui inclut, sans s'y limiter, les utilisations commerciales non autorisées, les utilisations diagnostiques in vitro, les utilisations thérapeutiques ex vivo ou in vivo, ou tout type de consommation ou d'application chez l'être humain ou chez l'animal.
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
CTCF controls expression and chromatin architecture of the human major histocompatibility complex class II locus.
Majumder, P; Boss, JM
Molecular and cellular biology null
Cohesin regulates MHC class II genes through interactions with MHC class II insulators.
Majumder, P; Boss, JM
Journal of immunology (Baltimore, Md. : 1950) (1950)
Peter G Wolf et al.
Journal of cell science, 131(11) (2018-05-05)
The DNA-embracing, ring-shaped multiprotein complex cohesin mediates sister chromatid cohesion and is stepwise displaced in mitosis by Wapl and separase (also known as ESPL1) to facilitate anaphase. Proper regulation of chromosome cohesion throughout meiosis is critical for preventing formation of
Anders S Hansen et al.
eLife, 6 (2017-05-04)
Folding of mammalian genomes into spatial domains is critical for gene regulation. The insulator protein CTCF and cohesin control domain location by folding domains into loop structures, which are widely thought to be stable. Combining genomic and biochemical approaches we
Scc1 sumoylation by Mms21 promotes sister chromatid recombination through counteracting Wapl.
Wu, N; Kong, X; Ji, Z; Zeng, W; Potts, PR; Yokomori, K; Yu, H
Genes & Development null